missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CTL1/SLC44A1 Antibody (VIM-15b), Novus Biologicals™

Produktkod. 18684025 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18684025 0.2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18684025 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP321460

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CTL1/SLC44A1 Monoclonal antibody specifically detects CTL1/SLC44A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CTL1/SLC44A1
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona VIM-15b
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen
Formulering PBS
Gene Alias CD92 antigen, CDw92, CDW92 antigen, CDW92choline transporter-like protein 1, CHTL1, CTL1CD92RP11-287A8.1, Solute carrier family 44 member 1, solute carrier family 44, member 1
Värd art Mouse
Immunogen MV4-11 acute monocyte leukemia cells
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.2 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, CD Markers, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23446
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.