Läs mer
CTLA-4 Antibody (CTLA4/6868R), DyLight 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18538588 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18538588 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18538588 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320735V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
CTLA-4 Monoclonal antibody specifically detects CTLA-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CTLA-4
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CTLA4/6868R
Konjugera DyLight 405
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human CTLA-4 (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1493
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ