Beskrivning
Thermo Scientific™ CTP (cytidin 5'-trifosfat), Tris-buffrad är en extremt stabil nukleotid, tillförd som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3–7,5 med Tris-bas. Nukleotiden har mer än 99 % renhet och är fri från nukleasaktiviteter och funktionellt testad i in vitro-transkription.
Funktioner
- Renheten bekräftad av HPLC
- Fri från spårförorenande nukleotider, endo-, exodeoxiribonukleas- och ribonuklessaktiviteter
- Högre in vitro-transkription ger med Tris-buffrade NTP:er jämfört med NTP:er titrerade med NaOH
- Stabil i 3 år vid -20 °C och efter flera frys-tin-cykler
Användningsområden
- In vitro-transkription
- RNA-amplifiering
- siRNA-syntes
- aRNA-syntes
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 100 mM CTP, Tris-buffrad (0,25 mL) Butik på– 15 till– 25 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 100 mM |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Kvantitet | 0,25 ml |
| För användning med (applikation) | in vitro -transkription, RNA-amplifiering |
| Form | Vätska |