Läs mer
CTPB, MedChemExpress
Produktkod. 16485208
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485208 10 mg
16437937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485208 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY124960
MedChemExpress CTPB is a good activator of p300 histone acetyl transferase (HAT) enzyme.
CTPB is a good activator of p300 histone acetyl transferase (HAT) enzyme.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CTPB
CAS 586976-24-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H43ClF3NO2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (112.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)C2=C(CCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C2OCC
Molekylvikt (g/mol) 554.13
Formel vikt 554.13
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death