missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CTPI 2

Beskrivning
CTPI 2 is a selective mitochondrial citrate transporter (SLC25A1) inhibitor with a KD of 3.5 μM. CTPI 2 inhibits the proliferation of H1299 cells in a SLC25A1-dependent manner. It also re-sensitizes T1, T2, and T4 cells to Cisplatin (Cat. No. 2251). CTPI 2 inhibits tumor growth in in vivo models of non-small cell lung cancer (NSCLC). In high-fat diet fed mice CTPI 2 regulates glycolysis, prevents steatohepatitis and normalizes glucose tolerance and insulin sensitivity. CTPI 2 influences the inflammatory pathway by inhibiting IL-6 and TNFα production and M1 macrophage polarization.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[(4-Chloro-3-nitrophenyl)sulfonyl]amino]benzoic acid |
| CAS | 68003-38-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Other Ion Pump/Transporter Inhibitors |
| Molekylformel | C13H9ClN2O6S |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?