missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CTR9 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 18027486 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18027486 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18027486 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297398IR

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CTR9 Polyclonal specifically detects CTR9 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CTR9
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Ctr9, Paf1/RNA polymerase II complex component, homolog (S. cerevisiae), KIAA0155SH2 domain-binding protein 1, p150TSP, RNA polymerase-associated protein CTR9 homolog, SH2 domain binding protein 1 (tetratricopeptide repeat containing), SH2BP1p150, TPR-containing, SH2-binding phosphoprotein, TSBP
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CTR9 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Chromatin Research
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9646
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.