Läs mer
CTS-1027, MedChemExpress
Beskrivning
CTS-1027 is a potent small molecule inhibitor of MMPs, with IC50s of 0.3 nM, 0.5 nM for MMP2, MMP13, respectively, and has > 1,000 fold selectivity over MMP1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CTS-1027 |
| CAS | 193022-04-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20ClNO6S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ro 1130830 RS 130830 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (234.81 mM) |
| LEDER | O=C(NO)C1(CCOCC1)CS(=O)(C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(C=C3)Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.88 |
| Visa mer |