Läs mer
Gibco™ CTS™ AAV-MAX transfektionskit
Beskrivning
Gibco CTS AAV-MAX transfektionskit är en väsentlig komponent i CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. Den används för transient transfektion av CTS Viral Production Cells 2.0. Kitet innehåller ett katjoniskt lipidbaserat transfektionsreagens samt en transfektionsbooster och produktionsförstärkare, vilka är utformade för att samarbeta för att producera adenoassocierade viruspartiklar (AAV) från CTS Viral Production Cells 2.0 när de odlas i CTS Viral Production Medium.
Funktioner i CTS AAV-MAX transfektionskit inkluderar:
- Komponenter fungerar synergistiskt inom CTS AAV-MAX-systemet för att producera höga AAV-titrar över 5 x 10vg /ml (orenade)
- Robusta transfektionsprotokoll anpassningsbara till storskalig transfektion
- Tillverkad i enlighet med cGMP för medicintekniska produkter (21 CFR Part 820) och enligt USP <1043 > och European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 5.2.12 rekommendationer. Läkemedelsmasterfil och regulatorisk stödfil finns tillgänglig på begäran
Komponenter i kitet inkluderar:
- CTS AAV-MAX transfektionsreagens — katjoniskt lipidbaserat transfektionsreagens för hjälpvirusfri trippeltransfektion av högdensitetskulturer
- CTS AAV-MAX Booster — är en kemiskt definierad komponent som arbetar med transfektionsreagens för att uppnå hög transfektionseffektivitet
- CTS AAV-MAX Enhancer — Kemiskt definierad komponent som ökar produktionen av AAV-partiklar
CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System är en skalbar, högtiter plattform för produktion av upphängning av AAV med forskningsklass (Cat. Nej. A51217) och versioner GMP för att möjliggöra en smidig övergång från forskning till kommersiell tillverkning. Andra komponenter i CTS AAV-MAX-systemet inkluderar CTS Viral Production Cells 2.0 (A48400), CTS Viral Production Medium (A5144001), Viral-Plex CTS Complexation Buffer (A5145401) och Viral Production Medium AGT (A5147101).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • 1 x 6 ml flaska CTS AAV-MAX Transfection Reagens •, 1 x 3 ml flaska CTS AAV-MAX Transfction Booster •, 1 x 10 ml flaska CTS AAV-MAX Enhancer Store, vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas. |
| Formatera | Kit |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion, transient transfektion |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produktlinje | AAV-MAX |
| Produkttyp | Transfektionskit för AAV-produktion |
| Fenol röd indikator | Nej |
| Kvantitet | 1 sats (för 1 l produktion) |