Läs mer
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Produktkod. 12083609 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12083609 10 l 10 L
11534536 1 l 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12083609 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 0870112BK
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CTS AIM V SFM är ett definierat, serumfritt medium (SFM) för proliferation och/eller manipulation av T-celler, dendritiska celler och andra immunceller som tillverkas i enlighet med cGMP.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V SFM är ett definierat, serumfritt medium som är särskilt utformat för proliferation och/eller manipulation av T-celler, dendritiska celler och andra immunceller som tillverkas i enlighet med gällande standarder för god tillverkning (cGMP).
CTS AIM V SFM innehåller L-glutamin, 50 μg/ml streptomycinsulfat och 10 μg/ml gentamicinsulfat.
CTS Kvalitet
Gibco CTS produkter tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som uppfyller cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO certifierade med 13485. Gibco CTS Produkterna följer USP 'kompletterande material för cell-, gen- och vävnadsmodifierade produkter' inom de ansvarsområden som gäller för en leverantör. *
Följs av dokumentation som stöder din regulatoriska inlämning
Specifika avsedda användningsuppgifter, fullständig dokumentationsspårbarhet och smidig tillgång till vår Drug Master File (DMF) finns tillgängliga.
*Andra aspekter av USP kommer att vara slutanvändarens ansvar att bedöma. Thermo Fisher Scientific kan inte uppfylla USP vad gäller applikation och terapispecifika aspekter (t.ex. kvarvarande bedömning och borttagning av det bibehållande materialet).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Monocyter, dendritiska celler, T-celler, hybridom, PBMC, fibroblaster, makrofager, myelomceller, lymfocyter
Klassificering Animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 10 l
Frakt skick Omgivning
Formatera BPC
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8°C och skyddas mot ljus.
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.