Learn More
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Artikelnummer. p-7182845
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 l
10 l
missing translation for 'unitSize'
10 L
1000ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12083609
missing translation for 'mfr': Gibco™ 0870112BK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gibco CTS AIM V SFM (Therapeutic Grade) är det första kommersiellt tillgängliga, definierade, serumfria mediet (SFM) för proliferation och/eller manipulation av T-celler och dendritiska celler tillverkade i enlighet med cGMP.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V SFM is a defined, serum-free medium specifically designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells that is manufactured in compliance with current Good Manufacturing Practice (cGMP) standards.
Gibco CTS AIM V SFM (Therapeutic Grade) är det första kommersiellt tillgängliga, definierade, serumfria mediet (SFM) för proliferation och/eller manipulation av T-celler och dendritiska celler tillverkade i enlighet med cGMP. Den innehåller L-glutamin, 50μ g/ml streptomycinsulfat och 10μ g/ml gentamicinsulfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Celltyp Monocyter, dendritiska celler, T-celler, hybridom, PBMC, fibroblaster, makrofager, myelomceller, lymfocyter
Klassificering Animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 10 l
Frakt skick Omgivning
Formatera BPC
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8°C och skyddas mot ljus.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt