Läs mer
Gibco™ CTS™ B-27™ Tillägg XenoFree (50X)
Produktkod. 17855572 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
17855572 10 ml
1 options
Produktkod. 17855572 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5047501
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CTS B-27 Tillägg XenoFree är baserat på den klassiska serumfria B-27 komplettera och utformad för att hjälpa till att uppfylla regulatoriska krav för tillverkning av cellterapi.
CTS B-27 Tillskott XenoFree är ett cGMP-tillverkat, serumfritt tillskott utformat för att uppfylla regulatoriska krav för tillverkning av cellterapi. Detta tillskott stödjer tillväxt, proliferation och differentiering av olika celltyper som härstammar från pluripotenta stamceller (PSC). Exempel på tillämpningar inkluderar induktion av humana neurala stamceller (hNSC), expansion och proliferation av hNSC, differentiering av hNSC och upprätthållande av mogna differentierade neuroner i kultur.
CTS Kvalitet
Gibco CTS produkter tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO certifierade för 13485 – och ISO 9001 –.
Följs av dokumentation som stöder din regulatoriska inlämning
  • Tillgång till vår Drug Master File (DMF) eller Regulatory Support File (RSF)
  • Spårbarhetsdokumentation—Ursprungscertifikat, analyscertifikat och säkerhetsdatablad
Minskad risk från animaliskt ursprung och mänskligt härledda komponenter
CTS B-27 Tillskottet XenoFree är formulerat med mänskligt härledda komponenter och AOF rekombinanta komponenter. För att minska riskerna för virusrensning har användningen av humanhärledda komponenter minimerats, och mänskliga komponenter är begränsade till material som uppfyller regulatoriska krav för donatorkvalificering, virustestning och virusinaktivering.
CTS B-27 Tillskottet XenoFree är specifikt utformat för användning inom stamcellsforskning och cellterapi genom att göra riktade modifieringar av det klassiska serumfria B-27 tillskottet. CTS B-27 Tillskottet XenoFree stödjer robust tillväxt, expansion och differentiering av stamceller, vilket gör det till ett värdefullt tillskott till alla cellterapiprotokoll där cGMP-standarder krävs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid -5 °C till -20 °C och skyddas mot ljus.
Klassificering Serumfritt, Xeno-fri
Koncentration 50X
Typ av kultur Celler härledda från pluripotenta stamceller (PSC)
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Torr is
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.