Läs mer
Gibco™ B-27™ Tillägg, XenoFree
Beskrivning
B-27 Tillägg XenoFree är baserat på klassikern B-27 Tilläggsformulering och innehåller inga animaliska komponenter på primärkomponentnivå. Designad med translationell stamcellsforskare i åtanke, B-27 Tillägg XenoFree kan användas för att stödja induktion av mänskliga neurala stamceller (hNSCs) från pluripotenta stamceller (PSCs), expansion av hNSCs, differentiering av hNSCs och underhåll av mogna differentierade neuroner i kultur.
Kategori
B-27 Tillägg XenoFree tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som överensstämmer med cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO 13485– och ISO 9001 –certifierad.
Formulerad xeno-fri
Preparatet innehåller inga animaliska komponenter på primärkomponentnivå.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C till -20 °C) och skyddas mot ljus. |
| Celltyp | Neurala celler |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 50 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| pH | 6 till 8 |
| Visa mer |