Beskrivning
CELLstart Substrat är ett definierat substrat som stödjer humana embryonala stamcellers (hESC) fästning och expansion av odifferentierade kolonier i serumfritt medium utan behov av feederceller. Det kan också användas med mesenkymala och neurala stamceller samt för fäste av mänskliga matarceller (t.ex. förhudsfibroblaster).
- Definierat substrat för stamcellskultur
- cGMP tillverkas för att säkerställa tillverkningsbarhet och spårbarhet
GIBCO Produkterna håller hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat och ursprungscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Stamceller (neurala), stamceller (iPS - inducerad pluripotent stam), stamceller (embryonala), stamceller (mesenkymala) |
| Klassificering | Serumfritt |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 2 ml |
| Endotoxinnivå | ≤50 EU/ml,≤ 50 EU/ml |
| Formatera | Rör |
| Fenol röd indikator | Inget fenolrött |
| Renhet eller kvalitetsklass | hESC-kvalificerad |
| Visa mer |