Läs mer
Gibco™ CTS™ Compleo™ Engångskit
Produktkod. 31662636 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 byggsatser
Produktkod. Kvantitet
31662636 5 byggsatser
1 options
Produktkod. 31662636 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A58165
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Gibco CTS Compleo Engångskitet är en del av Compleo CTS Fyll- och Finishsystemet. Engångskitet stöder automatiserad, sluten systemhantering av formulering och fyllningsarbetsflöde.
Gibco CTS Compleo Engångskitet är en del av Compleo CTS Fyll- och Finishsystemet. Engångskitet stöder automatiserad, sluten systemhantering av formulering och fyllningsarbetsflöde.
Funktioner i CTS Compleo engångskitet inkluderar:
  • Gamma-bestrålat, individuellt förpackat, sterilt kit
  • 11 användarkonfigurerbara ledningar som stödjer fäste genom steril svetsning eller luerlåsanslutning
  • 1 L blandningspåse stödjer volymer upp till 750 ml för formulering och fyllning
  • Kitdesignen minskar restvolymen genom att minimera den våta ytan och rensa ledningarna med steril luft efter vätskeöverföring
CTS Compleo Engångskitet ger flexibilitet för processutveckling och stödjer lätt tillverkning i kommersiell skala. Kryopåsar, ampuller, filter och andra tillbehör kan enkelt fästas på engångskitet via steril svetsning eller luerlåsanslutning.
Rörmaterial: DEHP-fri PVC
Rörmått: 4 mm ytterdiameter, 2,4 mm diameter
Pumpslang: PharmaPure
Observera: Kit är gamma-bestrålade och individuellt förpackade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
För användning med (applikation) Forskning, utveckling och tillverkning av cell- och genterapi
Mått Slang: 3/32 tum ID, 5/32 tum Överdos.
För användning med (utrustning) CTS Compleo Fyllnads- och finishsystem
Kvantitet 5 byggsatser
Steriliseringsmetod Gamma-bestrålad
Slangledning 1 11 svetsbara rör – upp till 4 ingångar och 10 utgångar
Slangmateriallinje 1 PVC
Slangstil PVC
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Produkttyp Engångsförbrukningsvara
Sterilitet Sterila
Arbetsvolym 750 mL
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.