Läs mer
Invitrogen™ CTS™ CytoTune™ -iPS 2.1 Sendai omprogrammeringskit
Produktkod. 15853374
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15853374 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15853374 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A34546
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit är det första färdiga omprogrammeringssystemet utformat för klinisk och translationell forskning. Den levererar effektiv, integrationsfri omprogrammering av somatiska celler till inducerade pluripotenta stamceller.
CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit är det första färdiga omprogrammeringssystemet utformat för klinisk och translationell forskning. Den levererar effektiv, integrationsfri omprogrammering av somatiska celler till inducerade pluripotenta stamceller. Liksom CytoTune-iPS 2.0 Sendai-kitet CTS använder CytoTune-iPS 2.1 Sendai-kitet Sendai-partiklar för att leverera Yamanaka-faktorer som är avgörande för effektiv generering av inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Detta kit innehåller tre vektorförberedelser: polycistronisk Klf4 –Oct3/4 –Sox2 (KOS), L-Myc och Klf4 och är tillräckligt för att omprogrammera minst sex brunnar i en sexbrunnsplatta.
Stöder ett xenofritt arbetsflöde för generering av iPSC-linjer
Bovint serumalbuminbärarprotein togs bort från CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai-vektorformuleringen. Preparationen innehåller inga animaliska komponenter på primärkomponentnivå, vilket möjliggör xenofri bildning av iPSC från både fibroblaster och blod.
Underlättar kundernas regulatoriska inlämningar med omfattande testning och spårbarhetsdokumentation
CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai-kitet tillverkas på en plats med en process som har granskats för att säkerställa att den uppfyller gällande Good Manufacturing Practices för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820 i förordningen. Fullständig dokumentation för spårbarhet såsom ursprungscertifikat och analyscertifikat finns tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •0,2 ml CTS CytoTune KOS
• 0,2 ml CTS CytoTune Klf4
• 0,2 ml CTS CytoTune L-myc
Butik vid -70°C.
Leveranstyp Sendai
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Produktlinje CTS
Produkttyp iPSC omprogrammeringssats
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Torr is