Läs mer
Gibco™ CTS™ DPBS, kalcium, magnesium
Beskrivning
Gibco Cell Therapy Systems DPBS CTS är den klassiska Dulbecco's Phosphate Buffered Saline som innehåller kalcium, magnesium men inget fenolrött.
Gibco DPBS CTS är tillverkad i toppmodern cGMP, ISO certifierade anläggningar för att säkerställa högsta kvalitet och konsistens för reproducerbara resultat varje dag. Tester inkluderar osmolalitet, pH, stabilitet, frånvaro av bakteriell och svampkontamination och endotoxintest.
Gibco CTS produkter är av hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungscertifikat och tillgång till auktoriseringsbrev för våra Drug Master-filer, allt efter vad som är lämpligt. De Gibco CTS produktlinje gör att du kan minska din börda med kvalificerande reagens under din övergång från forskningsapplikationer till kliniska applikationer.
Denna produkt kommer att ha följande avsedda användning specifik för cellterapimarknaden - För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Lösningstyp | Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning |
| Förpackning | Flaska |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | Kalcium och magnesium |
| Tillverkningskvalitet | ISO13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR820 |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.