Beskrivning
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) DPBS är den klassiska Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning. Denna speciella formulering saknar kalcium, magnesium och fenolrött.
CTS DPBS tillverkas i cGMP, ISO-certifierade anläggningar för att säkerställa kvaliteten och konsekvensen för reproducerbara resultat varje dag. Tester inkluderar osmolalitet, pH, stabilitet och frånvaro av bakteriell/svampkontamination och endotoxin.
Gibco CTS produkterna är av hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungsintyg och tillgång till auktorisationsbrev för våra Drug Master Files, allt efter vad som är lämpligt. De CTS produktlinje gör att du kan minska din börda när du kvalificerar reagenser under din övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
Slutna system kompatibla
Detta CTS DPBS tillhandahålls i bioprocessbehållareformat med en kammare konstruerad av Aegis 5-14 film. Den sterila, svetsbara DEPH-fria PVC-slangen med Luer-lås och C-Flex™ slang med MPC snabbkoppling ger mångsidiga anslutningsalternativ för tillverkningsprocesser för slutna system.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Forskning, utveckling och tillverkning av cell- och genterapi |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| Lösningstyp | Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning |
| Förpackning | Flaska |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | Inget kalcium, inget magnesium |
| Tillverkningskvalitet | ISO13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR820 |