Läs mer
Gibco™ CTS™ DPBS, utan kalciumklorid, utan magnesiumklorid
Produktkod. 17195144 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17195144 2 l -
10368939 1 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17195144 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1285602
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) DPBS är den klassiska Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning. Denna speciella formulering saknar kalcium, magnesium och fenolrött.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS ) DPBS är den klassiska Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning. Denna speciella formulering saknar kalcium, magnesium och fenolrött.
CTS DPBS tillverkas i cGMP, ISO-certifierade anläggningar för att säkerställa kvaliteten och konsekvensen för reproducerbara resultat varje dag. Tester inkluderar osmolalitet, pH, stabilitet och frånvaro av bakteriell/svampkontamination och endotoxin.
Gibco CTS produkterna är av hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungsintyg och tillgång till auktorisationsbrev för våra Drug Master Files, allt efter vad som är lämpligt. De CTS produktlinje gör att du kan minska din börda när du kvalificerar reagenser under din övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
Slutna system kompatibla
Detta CTS DPBS tillhandahålls i bioprocessbehållareformat med en kammare konstruerad av Aegis 5-14 film. Den sterila, svetsbara DEPH-fria PVC-slangen med Luer-lås och C-Flex™ slang med MPC snabbkoppling ger mångsidiga anslutningsalternativ för tillverkningsprocesser för slutna system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Forskning, utveckling och tillverkning av cell- och genterapi
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 l
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Förpackning Väska
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget kalcium, inget magnesium
Tillverkningskvalitet ISO13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR820
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.