Läs mer
Gibco™ CTS™ Essential 6™ Intermediär
Produktkod. 16316592
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
16316592 500 ml
1 options
Produktkod. 16316592 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4238501
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CTS Essential 6 Medium är ett cGMP-tillverkat, xenofritt, matarfritt medium som stöder omprogrammering av somatiska celler och den spontana eller riktade differentieringen av mänskliga pluripotenta stamceller (PSC).
CTS Essential 6 Medium är ett cGMP-tillverkat, xenofritt, feederfritt medium som stödjer omprogrammering av somatiska celler och spontan eller riktad differentiering av humana pluripotenta stamceller (PSC). Formuleringen baseras på ett medium som ursprungligen utvecklades av Guokai Chen med flera i James Thomson laboratorium (1). Med endast sex väsentliga komponenter CTS Essential 6 hjälper Medium till att minimera variationen. För att komplettera ditt PSC-arbetsflöde med ett matchande kulturmedium för tillväxt och expansion av PSC:er, använd CTS Essential 8 Medium.
CTS Essential 6 Medium:
  • Erbjuder ett flexibelt format som passar olika tillämpningar
  • Underlättar regulatoriska inlämningar genom cGMP-tillverkning och tillgång till dokumentation
  • Förenklar övergången från bänk till klinik genom direkt ersättning av RUO Essential 6 Medium
Erbjuder ett flexibelt format
CTS Essential 6 Medium passar olika tillämpningar och celltyper. Den innehåller inte bFGF eller TGFβ och kan därför stödja bildandet av embryoider. Detta medium kan stödja riktad differentiering av olika celltyper och somatisk cellomprogrammering med hjälp av olika metoder.
Underlättar regulatoriska inlämningar
CTS Essential 6 Medium tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Vår FDA-registrerade tillverkningsanläggning är ISO certifierad med 13485. Full dokumentation, spårbarhet och smidig åtkomst till vår Drug Master File (DMF) finns tillgänglig för CTS Essential 6 Medium.
Förenklar övergången från laboratoriearbete till klinik
CTS Essential 6 Medium innehåller samma sex viktiga komponenter som RUO Essential 6 Medium och med sin cGMP-tillverkningsprocess hjälper denna fullt definierade formulering till att minimera variationen. Liksom RUO Essential 6 Medium CTS Essential 6 innehåller Medium varken bFGF eller TGF-beta, vilka hämmar differentiering respektive påverkar omprogrammeringseffektiviteten negativt. Med sina ytterligare säkerhetstester, inklusive adventitious ämnen, CTS Essential 6 möjliggör Medium en smidig övergång från RUO Essential 6 Medium.
Kommersialiserat i samarbete med Cellular Dynamics International.
Referens
1. Chen G, Gulbranson DR, Hou Z, Bolin JM, Ruotti V, Probasco MD, Smuga-Otto K, Howden SE, Diol NR, Propson NE, Wagner R, Lee GO, Antosiewicz-Bourget J, Teng JM, Thomson JA. Kemiskt definierade villkor för human iPSC-härledning och odling. Nat-metoder. 2011 8(5):424-9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Xeno-fri
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8°C och skyddas mot ljus.
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.