Beskrivning
CTS GlutaMAX Supplement är ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) dipeptidalternativ till L-glutamin, med ökad stabilitet som förbättrar cellhälsan. CTS GlutaMAX Supplement kan användas som ett direkt substitut för L-glutamin vid ekvimolära koncentrationer i däggdjurs- och stamcellskulturer med minimal eller ingen anpassning.
Gibco CTS produkterna är designade för användning vid tillverkning av cell- eller genprodukter, vilket stödjer din övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
Jämfört med L-glutamin, CTS GlutaMAX-tillskott:
- Minimerar toxisk ammoniakuppbyggnad – Till skillnad från L-glutamin CTS bryts inte GlutaMAX-tillskottet ner spontant till ammoniak. Detta förhindrar avfallsansamling och upprätthåller en färsk tillgång på L-glutamin under långvarig odling.
- Förbättrar tillväxteffektiviteten och prestandan hos däggdjurskulturer – Lägre ammoniaknivåer leder till förbättrad celllivskraft. Dessutom är odlingsförhållandena mer kontrollerade tack vare den konsekventa koncentrationen av CTS GlutaMAX-tillskottet som inte är möjlig med L-glutamin.
- Förblir stabil över ett brett temperaturintervall – CTS GlutaMAX Supplement behåller full funktionalitet vid rumstemperatur eller 2 till 8 °C, för bekväm förvaring och hantering.
Slutna system kompatibla
Denna storlek på CTS GlutaMAX-tillägget tillhandahålls i bioprocessbehållare med kammaren byggd av Aegis 5–14 film. Steril, svetsbar C-Flex™ tub med ett honan-luerlås ger mångsidiga anslutningsalternativ för integrering i en sluten tillverkningsprocess.
CTS Kvalitet
Produktlinjen Gibco CTS gör det möjligt för dig att minska din börda av kvalificerade reagenser under övergången från forskning till kliniska tillämpningar.
Produkter tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsplatser är ISO 13485- och ISO 9001 till certifierade. Gibco CTS Produkter följer USP <1043 > kompletterande material för cell-, gen- och vävnadsingenjörsprodukter inom de ansvarsområden som gäller för en leverantör.
Gibco CTS produkterna håller hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungscertifikat och smidig tillgång till vår läkemedelsmasterfil (DMF).
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,2 μm sterilfiltrerad |
| Formatera | Påse - BioProcess Container (BPC) |
| Kvantitet | 1 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.