Läs mer
Gibco™ CTS™ Serumersättning av immunceller (SR )
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15463723 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 ml
500 ml
1 l
Formatera:
Flaska
Påse - BioProcess Container (BPC)
Väska - BioProcess Container (BPC )
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Förpackningsstorlek
15463723 500 ml Flaska 500ml
31904110 50 mL Påse - BioProcess Container (BPC) -
15433723 50 mL Flaska 50ml
17767187 250 ml Väska - BioProcess Container (BPC ) -
17777187 1 l Väska - BioProcess Container (BPC ) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15463723 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2596102
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CTS Immuncellsserumersättning (SR) är en definierad xenofri formulering som är utformad för att stödja in vitro-expansion av mänskliga immunceller. Det tillsätts som serumsubstitut till ett basalt cellkulturmedium såsom CTS OpTmizer T-cellsexpansion, SFM eller CTS AIM V medium för expansion av mänskliga immunceller såsom T-celler.
CTS Immuncellsserumersättning (SR) är en definierad xenofri formulering som är utformad för att stödja in vitro-expansion av mänskliga immunceller. Det tillsätts som serumsubstitut till ett basalt cellkulturmedium såsom CTS OpTmizer T-cellsexpansion, SFM eller CTS AIM V medium för att expandera mänskliga immunceller såsom T-celler, dendritiska celler och makrofager.
Serumersättning
Mänskligt serum, en nyckelkomponent i många immuncellsodlingsprotokoll, är dyrt, i grunden variabelt och kräver omfattande säkerhetstester innan användning vid tillverkning av en cGMP-kompatibel produkt för cellterapi. CTS Immune Cell SR utvecklades för att tillhandahålla ett serumfritt, xenofritt komplett medium som skulle minimera tillgången och säkerhetsriskerna förknippade med mänskligt serum.
CTS Immune Cell SR är en definierad och robust formulering som kan ersätta tillskott med mänskligt serum i flera olika basmedier utan att kompromissa med cellernas prestanda. Det eliminerar tid och kostnad för att kvalificera mänskligt serum, vilket möjliggör en smidig övergång från forskning till klinisk tillämpning.
Immuncellskvalificerad
CTS immuncell SR ger likvärdiga eller förbättrade resultat för flera immuncelltyper (T-celler, dendritiska celler, makrofager) när den används i liknande koncentration som humant serum.
Closed workflow-kompatibel
CTS immuncell SR finns tillgänglig i flask- och bioprocessbehållare. Bioprocessbehållarens kammare är konstruerad av Aegis 5–14 film. Mångsidiga anslutningsalternativ möjliggör integration i din slutna process.
CTS kvalitetsprodukter
Gibco CTS tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO certifierade med 13485. Gibco CTS Produkterna följer USP 'kompletterande material för cell-, gen- och vävnadsmodifierade produkter' inom de ansvarsområden som gäller för en leverantör. *
Tillsammans följer dokumentation som stöder din regulatoriska inlämning
. Specifika avsiktliga användningsuppgifter, fullständig dokumentation, spårbarhet och tillgång till vår Drug Master File (DMF) finns tillgängliga.
*Andra aspekter av USP kommer att vara slutanvändarens ansvar att bedöma. Thermo Fisher Scientific kan inte uppfylla USP vad gäller applikation och terapispecifika aspekter (t.ex. kvarvarande bedömning och borttagning av det bibehållande materialet).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Humana immunceller
Klassificering Xeno-fri
Produkttyp Serumbyte
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Torr is
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: -5 °C till -20 °C
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.