Läs mer
Gibco™ CTS™ Serumersättning av immunceller (SR )
Produktkod. p-7075760
Kvantitet:
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Produktkod. 15433723
Brand: Gibco™ A2596101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CTS Serumersättning av immunceller (SR ) är en definierad xenofri formulering utformad för att stödja in vitro-expansion av humana immunceller när den tillsätts som en serumersättning för att komplettera ett basalt cellodlingsmedium som t.ex. Gibco CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM eller CTS AIM V Medium.
Serumersättning
Humant serum, en nyckelkomponent i många immuncellsodlingsprotokoll, är dyrt, i sig varierande och kräver omfattande säkerhetstester före användning vid tillverkning av en cGMP-kompatibel adoptiv cellterapiprodukt. CTS Immuncell SR utvecklades för att tillhandahålla ett serumfritt, xenofritt komplett medium som skulle minimera tillförseln och säkerhetsriskerna förknippade med humant serum.
Denna definierade och robusta formulering kan ersätta tillskott med humant serum i flera olika basmedia utan att offra någon prestanda hos dina celler. CTS Immuncell SR eliminerar tiden och kostnaderna för att kvalificera humant serum, vilket möjliggör en sömlös övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
Immuncellkvalificerad
CTS Immuncell SR stöder likvärdiga eller förbättrade resultat för flera typer av immunceller, när de används i liknande koncentrationer som humant serum.
Stängt arbetsflöde kompatibelt
CTS Immuncell SR är tillgänglig i bioprocessbehållareformat. Kammaren är konstruerad av vår högsta kvalitet Aegis 5-14 film. Steril, svetsbar C-Flex™ slang med hon-luer-lås eller MPC snabbkoppling ger mångsidiga anslutningsalternativ för integration i din slutna process.
CTS kvalitet
Gibco CTS produkterna tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som överensstämmer med cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Gibco CTS produkter följer USP ''hjälpmaterial för cell-, gen- och vävnadstekniska produkter'' inom de ansvarsområden som gäller för en leverantör.*
Tillsammans med dokumentation för att stödja din registreringsansökan
Specifika uttalanden om avsedd användning, fullständig dokumentationsspårbarhet och bekväm tillgång till vår Drug Master File (DMF) är tillgängliga.
*Andra aspekter av USP kommer att vara slutanvändarens ansvar att bedöma. Thermo Fisher Scientific inte kan uppfylla USP när det gäller tillämpnings- och terapispecifika aspekter (t.ex. återstående bedömning och borttagande av tilläggsmaterialet).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Humana immunceller
Klassificering Xeno-fri
Produkttyp Serumbyte
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 50 mL
Frakt skick Torr is
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: -5 °C till -20 °C
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.