Läs mer
Gibco™ CTS™ KnockOut™ DMEM/F-12
Produktkod. 12023479 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12023479 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12023479 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1370801
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CTS KnockOut DMEM/F-12 är ett serumfritt, lågosmolalitetsmedium utan L-glutamin- eller HEPES-buffert som är optimerat för tillväxt av mänskliga embryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSC).
Gibco CTS KnockOut DMEM/F-12 är ett serumfritt, lågosmolalitetsmedium utan L-glutamin- eller HEPES-buffert som är optimerat för tillväxt av mänskliga embryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Den är utformad för användning med KnockOut SR Xeno-fria CTS KnockOut SR kosttillskott.
Konsekventa resultat utan foster bovint serum
DMEM/F-12 är designat för konsekvent prestanda CTS KnockOut och ingår i den KnockOut serie medieprodukter som har levererat tillförlitliga resultat för pluripotent stamcellsodling (ESC och iPSC) i flera år. Detta fosterfria bovina medium leder till liten eller ingen spontan differentiering.
Ekvivalent morfologi
Stamceller odlade i CTS KnockOut DMEM/F-12-medier visar normal morfologi och karyotyp jämfört med kontrollstamceller. Du kan också förvänta dig motsvarande morfologi som manuellt passerade hESC:er, även efter enzymatisk passaging.
Förenklad övergång till klinisk forskning
Produktlinjen CTS gör det möjligt för dig att minska din börda av kvalificerade reagenser under övergången från forskningsapplikationer till kliniska tillämpningar. Gibco CTS produkterna håller hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungscertifikat och tillgång till auktorisationsbrev för våra läkemedelsmasterfiler (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Embryonala stamceller (ESCs), inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs)
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8 °C och skyddas mot ljus.
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.