Läs mer
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
Produktkod. 11509686 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11509686 100 ml 100ml
11519686 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11509686 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12618012
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CTS KnockOut SR XenoFree Medium möjliggör tillväxt och expansion av humana embryonala stamceller (hESC) och humaninducerade pluripotenta stamceller (hiPSC) i ett cellkulturmedium som endast innehåller humanhärtrade eller mänskliga rekombinanta proteiner.
Gibco CTS KnockOut SR XenoFree Medium, när det formuleras som ett komplett medium, möjliggör tillväxt och expansion av humana embryonala stamceller (hESC) och humaninducerade pluripotenta stamceller (hiPSC) i ett cellkulturmedium som endast innehåller humanhärledda eller mänskliga rekombinanta proteiner, för att underlätta övergången av hESC- och hiPSC-forskning från laboratoriet till kliniken.
Minskar risker
CTS KnockOut SR XenoFree Medium innehåller inte nötkreaturs- eller andra icke-mänskliga, animaliska komponenter.
Stöder flera applikationer
Förutom pluripotent stamcellskulturexpansion och underhåll CTS KnockOut SR kan XenoFree Medium användas för hESC/hiPSC-kryokonservering, härledning och differentieringsstudier.
Underlättar regulatoriska inlämningar
Produktlinjen CTS gör det möjligt för dig att minska din börda av kvalificerade reagenser under övergången från forskningsapplikationer till kliniska tillämpningar. Gibco CTS produkterna håller hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungscertifikat och tillgång till auktorisationsbrev för våra läkemedelsmasterfiler, beroende på vad som är lämpligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Embryonala stamceller (ESCs), inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs)
Klassificering Xeno-fri
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Torr is
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Butik på– 5 till– 20 °C och skydda mot ljus.
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.