Beskrivning
Gibco CTS KnockOut SR XenoFree Medium, när det formuleras som ett komplett medium, möjliggör tillväxt och expansion av humana embryonala stamceller (hESC) och humaninducerade pluripotenta stamceller (hiPSC) i ett cellkulturmedium som endast innehåller humanhärledda eller mänskliga rekombinanta proteiner, för att underlätta övergången av hESC- och hiPSC-forskning från laboratoriet till kliniken.
Minskar risker
CTS KnockOut SR XenoFree Medium innehåller inte nötkreaturs- eller andra icke-mänskliga, animaliska komponenter.
Stöder flera applikationer
Förutom pluripotent stamcellskulturexpansion och underhåll CTS KnockOut SR kan XenoFree Medium användas för hESC/hiPSC-kryokonservering, härledning och differentieringsstudier.
Underlättar regulatoriska inlämningar
Produktlinjen CTS gör det möjligt för dig att minska din börda av kvalificerade reagenser under övergången från forskningsapplikationer till kliniska tillämpningar. Gibco CTS produkterna håller hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungscertifikat och tillgång till auktorisationsbrev för våra läkemedelsmasterfiler, beroende på vad som är lämpligt.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Embryonala stamceller (ESCs), inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) |
| Klassificering | Xeno-fri |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning |
| Tillverkningskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.