Läs mer
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Produktkod. 16356572
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16356572 1 l
16366572 10 l
16376572 20 l
17133189 6 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16356572 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4124001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gibco CTS LV-MAX Produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium validerat för produktion av rekombinant lentiviral vektor.
Gibco CTS LV-MAX Produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium validerat för produktion av rekombinant lentiviral vektor. Förutom att stödja suspensionskulturer med hög celldensitet av CTS Virala produktionsceller (HEK293F-härledda celler), detta medium är lämpligt för preklinisk, klinisk och kommersiell transient transfektion och lentiviral produktion när det används med CTS LV-MAX Transfektionssats. CTS LV-MAX Produktionsmedium genomgår stränga QC-tester för att säkerställa att det är lämpligt för tillverkning av cell- och genterapiapplikationer.
CTS LV-MAX Produktionsmedium kan vara tillämpligt för annan rekombinant viral vektorproduktion som använder ett HEK293-medium.
CTS LV-MAX Produktionsmedium funktioner inkluderar:
  • Stödjer CTS Virala produktionsceller för att uppnå tätheter på över 1 x 10 7 celler/ml med minimal cellklumpning
  • Möjliggör höga virala titrar på upp till 1 x 10 8 TU/mL (okoncentrerade lentivirala vektorer –GFP)
  • Skalbart protokoll för 96-djupa brunnsblock, kolvar och bioreaktorer
  • Föreskriftskompatibelt medium tillverkat i enlighet med cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR, Part 820, och certifierat enligt ISO 13485. Drug Master File och Regulatory Support File tillgängliga på begäran.
CTS LV-MAX Produktionsmedium är formulerat med GlutaMAX-I-reagens. Den är klar att använda, inget tillskott krävs. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Mediet innehåller inga komponenter av mänskligt eller animaliskt ursprung. Det rekommenderas inte för adherenta cellkulturer. Formuleringen av denna produkt är identisk med forskningskvalitet LV-MAX Produktionsmedium, men CTS LV-MAX Produktionsmedium är validerat för kliniska och kommersiella terapeutiska tillämpningar.
Anpassad konfiguration och förpackning tillgänglig på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Virala produktionsceller
Celltyp HEK293
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp LV Produktionsmedium
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) LV Produktion
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 1 l
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaska
Innehåll och lagring 1 L flaska. Förvara vid 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.