Läs mer
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Beskrivning
Gibco™ CTS LV-MAX Produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium validerat för produktion av rekombinant lentiviral vektor. Förutom att stödja högcelltäthetssuspensionskulturer av CTS virala produktionsceller (HEK293F-härledda celler) är detta medium lämpligt för preklinisk, klinisk och kommersiell skala transientt transfektion och lentiviral produktion när det används med CTS LV-MAX transfektionskitet. CTS LV-MAX Produktionsmedium genomgår strikta kvalitetskontrolltester för att säkerställa att det är lämpligt för tillverkning av cell- och genterapiapplikationer.
CTS LV-MAX Produktionsmedium kan vara tillämpligt för annan rekombinant viral vektorproduktion som använder ett HEK293-medium.
CTS LV-MAX Produktionsmediums funktioner inkluderar:
- Stöder CTS virala produktionsceller att uppnå tätheter på över 1 x 107 celler/ml med minimal cellklumpning
- Möjliggör höga virala titrar på upp till 1 x 108 TU/ml (okoncentrerade lentivirala vektorer –GFP)
- Skalbart protokoll för 96-djupa brunnsblock, kolvar och bioreaktorer
- Regulatoriskt kompatibelt medium tillverkat i enlighet med cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR, Part 820, och certifierat enligt ISO 13485. Läkemedelsmasterfil och regulatorisk stödfil finns tillgänglig på begäran.
CTS LV-MAX Produktionsmedium är formulerat med GlutaMAX-I-reagens. Det är redo att användas, utan behov av tillskott. Den kemiskt definierade formuleringen ger hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Mediet innehåller inga komponenter från mänskligt eller animaliskt ursprung. Det rekommenderas inte för adherenta cellkulturer. Formuleringen av denna produkt är identisk med forskningskvalitets LV-MAX produktionsmedium, men CTS LV-MAX produktionsmedium är validerat för kliniska och kommersiella terapeutiska tillämpningar.
Anpassad konfiguration och förpackning finns tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Virala produktionsceller |
| Celltyp | HEK293 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | LV Produktionsmedium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | GlutaMAX |
| För användning med (applikation) | LV Produktion |
| Tillverkningskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820 |
| Visa mer |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Avsedd för direkt administrering till människor eller djur.