Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Description
Gibco™ CTS LV-MAX Produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium validerat för produktion av rekombinant lentiviral vektor. Förutom att stödja högcelltäthetssuspensionskulturer av CTS virala produktionsceller (HEK293F-härledda celler) är detta medium lämpligt för preklinisk, klinisk och kommersiell skala transientt transfektion och lentiviral produktion när det används med CTS LV-MAX transfektionskitet. CTS LV-MAX Produktionsmedium genomgår strikta kvalitetskontrolltester för att säkerställa att det är lämpligt för tillverkning av cell- och genterapiapplikationer.
CTS LV-MAX Produktionsmedium kan vara tillämpligt för annan rekombinant viral vektorproduktion som använder ett HEK293-medium.
Gibco CTS LV-MAX Produktionsmedium är ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt medium validerat för produktion av rekombinant lentiviral vektor. Förutom att stödja suspensionskulturer med hög celldensitet av CTS Virala produktionsceller (HEK293F-härledda celler), detta medium är lämpligt för preklinisk, klinisk och kommersiell transient transfektion och lentiviral produktion när det används med CTS LV-MAX Transfektionssats. CTS LV-MAX Produktionsmedium genomgår stränga QC-tester för att säkerställa att det är lämpligt för tillverkning av cell- och genterapiapplikationer.
CTS LV-MAX Produktionsmedium kan vara tillämpligt för annan rekombinant viral vektorproduktion som använder ett HEK293-medium.
CTS LV-MAX Produktionsmedium funktioner inkluderar:
- Stödjer CTS Virala produktionsceller för att uppnå tätheter på över 1 x 10 7 celler/ml med minimal cellklumpning
- Möjliggör höga virala titrar på upp till 1 x 10 8 TU/mL (okoncentrerade lentivirala vektorer –GFP)
- Skalbart protokoll för 96-djupa brunnsblock, kolvar och bioreaktorer
- Föreskriftskompatibelt medium tillverkat i enlighet med cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR, Part 820, och certifierat enligt ISO 13485. Drug Master File och Regulatory Support File tillgängliga på begäran.
CTS LV-MAX Produktionsmedium är formulerat med GlutaMAX-I-reagens. Den är klar att använda, inget tillskott krävs. Den kemiskt definierade formuleringen resulterar i hög reproducerbarhet och tillförlitlighet från parti till parti. Mediet innehåller inga komponenter av mänskligt eller animaliskt ursprung. Det rekommenderas inte för adherenta cellkulturer. Formuleringen av denna produkt är identisk med forskningskvalitet LV-MAX Produktionsmedium, men CTS LV-MAX Produktionsmedium är validerat för kliniska och kommersiella terapeutiska tillämpningar.
Anpassad konfiguration och förpackning tillgänglig på begäran.
Specifications
Specifications
| Celllinje | Virala produktionsceller |
| Celltyp | HEK293 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | LV Produktionsmedium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | LV Produktion |
| Tillverkningskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820 |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Frakt skick | Omgivning |
| Show More |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Avsedd för direkt administrering till människor eller djur.