Läs mer
Gibco™ CTS™ Neurobasal™ - Ett medium
Produktkod. 12033479 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12033479 500 ml Paket med 500
1 options
Produktkod. 12033479 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1371001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CTS Neurobasal-A Medium är designad med translationell stamcellsforskare i åtanke. Det kan användas för att odla postnatala neuroner utan behov av ett astrocytematarlager när det används med B-27 kosttillskott.
CTS Neurobasal-A Medium är designad med translationell stamcellsforskare i åtanke. Det kan användas för att odla postnatala neuroner utan behov av ett astrocytematarlager när det används med B-27 kosttillskott.
CTS kvalitet
Gibco CTS produkter tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som överensstämmer med cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO 13485– och ISO 9001 –certifierad.
Tillsammans med dokumentation för att stödja din registreringsansökan
Specifika uttalanden om avsedd användning, fullständig dokumentationsspårbarhet och bekväm tillgång till vår Drug Master File (DMF) är tillgängliga.
För andra applikationer tillhandahåller vi alternativa formuleringar av CTS Neurobasal media och B-27 kosttillskott.
För etablerade protokoll med hjälp av Neurobasal media, få tillgång till vår Gibco Handbok för neurobiologiprotokoll.
Visa publikationer med hjälp av Gibco neurobiologiprodukter hos oss Gibco CellCite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala celler
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8 °C och skyddas mot ljus.
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.