Läs mer
Gibco™ CTS™ Neurobasal™ Medium
Produktkod. 12043479 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
12043479 500 ml
1 options
Produktkod. 12043479 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1371201
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CTS Neurobasal Medium är ett regulatoriskt kompatibelt medium för tillväxt av neurala stamceller och neuroner, avsett för regenerativ medicin.
CTS Neurobasal Medium är ett kemiskt definierat medium som är särskilt utformat för att stödja tillväxt och livskraft hos rena populationer av neurala stamceller och PSC-härledda neuroner. Genom att använda en klassisk formulering som neuroforskare litat på i över 30 år, förbättrar detta medium neuronal överlevnad och differentiering. Versionen CTS följer strikta kvalitetsstandarder och innehåller omfattande regulatorisk dokumentation, vilket gör den idealisk för tillverkning av cellterapi och klinisk forskning.
Fördelarna med CTS Neurobasal Medium inkluderar:
  • Förbättrat neuronalt stöd—som bevisats stödja överlevnad och differentiering av neuroner
  • Serumfri—eliminerar behovet av serum eller ett astrocytfoderställ när det används tillsammans med CTS B-27 Supplement XenoFree
  • Högkvalitativa standarder—tillverkade vid FDA-registrerade platser som uppfyller cGMP för medicintekniska produkter (21 CFR Part 820) och är ISO certifierade 13485 och ISO 9001
  • Regelefterlevnad—innebär specifika användningsuppgifter, fullständig dokumentationsspårbarhet och enkel tillgång till vår Drug Master File (DMF)
Varför välja Gibco CTS produkter?
Gibco CTS Produkterna är utformade för att ge dig ett beprövat val för att med säkerhet överföra din cellterapi till kliniken. Våra produkter levereras med nödvändig dokumentation för att stödja dina regulatoriska inlämningar, vilket säkerställer en smidig och regelenligt process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala celler
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 8 °C och skydda mot ljus.
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.