Läs mer
Gibco™ CTS™ NK-Xpander™ Medium
Beskrivning
Gibco CTS NK-Xpander Medium är specifikt formulerat för överlägsen expansion av mänskliga naturliga mördarceller (hNK) för cellterapiapplikationer. När hNK-celler berikas från humana perifera blodmononukleära celler (hPBMC) och expanderas i ett feeder-fritt system med CTS NK-Xpander Medium tillskott med 5 % hAB-serum och 500 U/ml IL-2, ≥bibehåller 90 % av de producerade hNK-cellerna CD56+/CD16+/CD3-ytmarköruttryck. Dessutom visar sådana hNK-celler degranulering och dödande av K562-cancerceller när de expanderar i CTS NK-Xpander medium.
Överlägsen expansionspotential
CTS NK-Xpander Medium kan producera hög avkastning av hNK-celler utan behov av feederceller, vilket ger robust expansion av anrikade hNK-celler från hPBMC:er från kvalificerade donatorer på dag 14 till 15 jämfört med andra mediumalternativ. Celler behåller CD56+/CD16+/CD3- ytmarköruttryck och visar cytolytiska egenskaper när de expanderar i CTS NK-Xpander Medium.
Tillverkad för cellterapiapplikationer
CTS NK-Xpander Medium tillverkas utan cytokiner och tillväxtfaktorer för att möjliggöra flexibilitet vad gäller avsedd användning. Mediet innehåller inte komponenter från människa eller djur; dock rekommenderas tillskott med hAB-serum för bästa resultat.
CTS Kvalitet
Gibco CTS Produkter följer USP <1043 > kompletterande material för cell-, gen- och vävnadsingenjörsprodukter inom de ansvarsområden som gäller för en leverantör. * Dokumentation såsom specifika avsedd användning, fullständig dokumentspårbarhet och smidig tillgång till vårt Drug Master File (DMF) finns tillgängliga för att stödja din regulatoriska inlämning.
Produkterna tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO certifierade med 13485.
Sluten system-kompatibilitet
CTS NK-Xpander Medium finns tillgängligt i 500 ml-flaska och 5-liters påsformat för enkel processutveckling och uppskalning av slutna system. 5-liters bioprocessbehållaren är tillverkad av Aegis 5-14 film och inkluderar steril, svetsbar DEHP-fri PVC-rör med Luer-lås och C-Flex™ rör med MPC snabbkoppling som ger flexibla anslutningsalternativ för din tillverkningsprocess, inklusive kompatibilitet med CTS Rotea Counterflow-centrifugeringssystemet.
*Andra aspekter av USP <1043 > kommer att vara slutanvändarens ansvar att bedöma. Thermo Fisher Scientific kan inte uppfylla USP <1043 > vad gäller applikation och terapispecifika aspekter (t.ex. kvarvarande bedömning och borttagning av AM).
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Naturliga dödsceller (NK) |
| Klassificering | Djurursprung |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellkulturmedium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| För användning med (applikation) | Forskning, utveckling och tillverkning av cell- och genterapi |
| Tillverkningskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerat, 21 CFR 820 |
| Visa mer |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.