Läs mer
Gibco™ CTS™ NK-Xpander™ Medium
Produktkod. 31369778 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
5 l
10 l
20 l
Formatera:
BPC
BPC, påsade tillskott (100 ml)
Flaska
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera
31369778 5 l BPC, påsade tillskott (100 ml)
17528106 500 ml Flaska
17661536 5 l BPC
31369470 10 l BPC
31370164 20 l BPC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31369778 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5019005
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CTS NK-Xpander Medium är specifikt formulerat för överlägsen expansion av mänskliga naturliga mördarceller (hNK) för cellterapiapplikationer.
Gibco CTS NK-Xpander Medium är specifikt formulerat för överlägsen expansion av mänskliga naturliga mördarceller (hNK) för cellterapiapplikationer. När hNK-celler berikas från humana perifera blodmononukleära celler (hPBMC) och expanderas i ett feeder-fritt system med CTS NK-Xpander Medium tillskott med 5 % hAB-serum och 500 U/ml IL-2, ≥bibehåller 90 % av de producerade hNK-cellerna CD56+/CD16+/CD3-ytmarköruttryck. Dessutom visar sådana hNK-celler degranulering och dödande av K562-cancerceller när de expanderar i CTS NK-Xpander medium.
Överlägsen expansionspotential
CTS NK-Xpander Medium kan producera hög avkastning av hNK-celler utan behov av feederceller, vilket ger robust expansion av anrikade hNK-celler från hPBMC:er från kvalificerade donatorer på dag 14 till 15 jämfört med andra mediumalternativ. Celler behåller CD56+/CD16+/CD3- ytmarköruttryck och visar cytolytiska egenskaper när de expanderar i CTS NK-Xpander Medium.
Tillverkad för cellterapiapplikationer
CTS NK-Xpander Medium tillverkas utan cytokiner och tillväxtfaktorer för att möjliggöra flexibilitet vad gäller avsedd användning. Mediet innehåller inte komponenter från människa eller djur; dock rekommenderas tillskott med hAB-serum för bästa resultat.
CTS Kvalitet
Gibco CTS Produkter följer USP <1043 > kompletterande material för cell-, gen- och vävnadsingenjörsprodukter inom de ansvarsområden som gäller för en leverantör. * Dokumentation såsom specifika avsedd användning, fullständig dokumentspårbarhet och smidig tillgång till vårt Drug Master File (DMF) finns tillgängliga för att stödja din regulatoriska inlämning.
Produkterna tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO certifierade med 13485.
Sluten system-kompatibilitet
CTS NK-Xpander Medium finns tillgängligt i 500 ml-flaska och 5-liters påsformat för enkel processutveckling och uppskalning av slutna system. 5-liters bioprocessbehållaren är tillverkad av Aegis 5-14 film och inkluderar steril, svetsbar DEHP-fri PVC-rör med Luer-lås och C-Flex™ rör med MPC snabbkoppling som ger flexibla anslutningsalternativ för din tillverkningsprocess, inklusive kompatibilitet med CTS Rotea Counterflow-centrifugeringssystemet.
*Andra aspekter av USP <1043 > kommer att vara slutanvändarens ansvar att bedöma. Thermo Fisher Scientific kan inte uppfylla USP <1043 > vad gäller applikation och terapispecifika aspekter (t.ex. kvarvarande bedömning och borttagning av AM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Naturliga dödsceller (NK)
Klassificering Djurursprung
Form Vätska
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Utan fenolrött
För användning med (applikation) Forskning, utveckling och tillverkning av cell- och genterapi
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerat, 21 CFR 820
Kvantitet 5 l
Frakt skick Basal: Ambient, Tillskott: Torris
Formatera BPC, påsade tillskott (100 ml)
Innehåll och lagring • Basalmedium: Förvara vid 2°till 8 °C och skydda mot ljus.
• Tillskott: Förvara vid -20 °C och skydda mot ljus.
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.