Läs mer
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Beskrivning
Gibco™ CTS Opti-MEM I Medium är ett förbättrat minimalt essentiellt medium (MEM) som rekommenderas för användning med Transfektionskitet CTS LV-MAX som en pelare för sammansättning. Detta medium innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Opti-MEM CTS I använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 % CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH. Formuleringen av CTS Opti-MEM I är identisk med forskningsgrad I Opti-MEM reducerat serummedium.
CTS Opti-MEM I är xenofritt och innehåller mänsklig transferrin.
CTS Opti-MEM I är tillverkad i enlighet med cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR, Part 820, och certifierad ISO enligt 13485. Läkemedelsmasterfil och regulatorisk stödfil finns tillgänglig på begäran.
Anpassad konfiguration och förpackning finns tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Virala produktionsceller |
| Celltyp | HEK293 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Minimum Essential Medium (MEM) |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Transferrin (rekombinant), Hypoxantin, Tymidin, Spårelement |
| För användning med (applikation) | LV Produktion |
| Tillverkningskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Avsedd för direkt administrering till människor eller djur.