Läs mer
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ En SFM
Beskrivning
Gibco CTS OpTmizer En SFM är en ny animal-origin-free (AOF) serumfri medium (SFM)-formulering utvecklad för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter som används i cellterapier. Detta medium förbättrar cellantalet och den tidiga minnesfenotypen under alla expansionsstadier.
Fördelar:
- Ger förbättrad T-cellsexpansion och uttryck av tidiga minnesfenotyptillverkare jämfört med andra kemiskt definierade medier
- Visar flexibilitet över olika kulturfartyg. I både G-Rex™ plattor och gungande bioreaktorer stödjer den skalning samtidigt som önskad T-cellsfenotyp bibehålls.
- Utökar både friska och sjukdomsstatsgivare
- Stöder effektiv viral och icke-viral redigering med nedströms expansion
- Minskar risken för föroreningar och variationer kopplade till animaliskt material
- Stöder uppskalning via större katalogförpackningar
Funktioner
- Animal-origin-free (AOF) formulering
- Serumfri—designad utan behov av serum eller serumersättning
- Inga separata komponenter—, ingen anledning att blanda basalt medium med tillskott för att få komplett medium
- Ger högdensitetskulturer
- Stöder aktivering av T-celler med ( CTS Dynabeads båda passiva frisättningsCD3/CD28 (Cat. nr 40203D) och avtagbar CD3/CD28 (Kattnummer A56992))
- Finns i 1 L flaska, 1 L påse, 5 L påse och 10 L påse som alternativ
Ökad effektivitet och konsekvent prestanda:
CTS OpTmizer En SFM är en AOF-formulering som stödjer högdensitetskulturer i statiska och dynamiska kärl. Den visar konsekvent prestanda för T-cellsexpansion, med bättre tidig minnesfenotyp i tidiga skeden.
Förenkla din övergång till klinisk forskning:
(CTS)-Gibco Cell Therapy Systems portföljen erbjuder ett brett utbud av produkter för användning i cellterapiapplikationer, inklusive medier, reagenser, tillväxtfaktorer, enzymer, cellval/expansionsreagenser och enheter. CTS Produkterna levererar:
- Minskad börda i kvalificerande reagenser
- Lämpliga analys- och ursprungscertifikat tillgängliga
- Bekväm tillgång till vår Drug Master File (DMF)
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt, cGMP |
| Form | Vätska |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,2 μm sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Produktlinje | CTS OpTmizer |
| Kvantitet | 1 L |
| Formatera | Flaska |
| Visa mer |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.