Läs mer
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ En SFM
Produktkod. 30283674 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Formatera:
BPC
Flaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera
30283674 1 L BPC
30282486 1 L Flaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30283674 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5757202
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Gibco CTS OpTmizer En SFM är en ny animal-origin-free (AOF) serumfri medium (SFM)-formulering utvecklad för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter som används i cellterapier.
Gibco CTS OpTmizer En SFM är en ny animal-origin-free (AOF) serumfri medium (SFM)-formulering utvecklad för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter som används i cellterapier. Detta medium förbättrar cellantalet och den tidiga minnesfenotypen under alla expansionsstadier.
Fördelar:
  • Ger förbättrad T-cellsexpansion och uttryck av tidiga minnesfenotyptillverkare jämfört med andra kemiskt definierade medier
  • Visar flexibilitet över olika kulturfartyg. I både G-Rex™ plattor och gungande bioreaktorer stödjer den skalning samtidigt som önskad T-cellsfenotyp bibehålls.
  • Utökar både friska och sjukdomsstatsgivare
  • Stöder effektiv viral och icke-viral redigering med nedströms expansion
  • Minskar risken för föroreningar och variationer kopplade till animaliskt material
  • Stöder uppskalning via större katalogförpackningar
Funktioner
  • Animal-origin-free (AOF) formulering
  • Serumfri—designad utan behov av serum eller serumersättning
  • Inga separata komponenter—, ingen anledning att blanda basalt medium med tillskott för att få komplett medium
  • Ger högdensitetskulturer
  • Stöder aktivering av T-celler med ( CTS Dynabeads båda passiva frisättningsCD3/CD28 (Cat. nr 40203D) och avtagbar CD3/CD28 (Kattnummer A56992))
  • Finns i 1 L flaska, 1 L påse, 5 L påse och 10 L påse som alternativ
Ökad effektivitet och konsekvent prestanda:
CTS OpTmizer En SFM är en AOF-formulering som stödjer högdensitetskulturer i statiska och dynamiska kärl. Den visar konsekvent prestanda för T-cellsexpansion, med bättre tidig minnesfenotyp i tidiga skeden.
Förenkla din övergång till klinisk forskning:
(CTS)-Gibco Cell Therapy Systems portföljen erbjuder ett brett utbud av produkter för användning i cellterapiapplikationer, inklusive medier, reagenser, tillväxtfaktorer, enzymer, cellval/expansionsreagenser och enheter. CTS Produkterna levererar:
  • Minskad börda i kvalificerande reagenser
  • Lämpliga analys- och ursprungscertifikat tillgängliga
  • Bekväm tillgång till vår Drug Master File (DMF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt, cGMP
Form Vätska
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,2 μm sterilfiltrerad
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Produktlinje CTS OpTmizer
Kvantitet 1 L
Formatera BPC
Innehåll och lagring Förvara vid 2–8 °C och skydda mot ljus.
Typ av kultur Suspensionscellodling, Dynamiska bioreaktorer
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.