Beskrivning
Gibco CTS OpTmizer Pro SFM, utan fenolröd, är ett nytt serumfritt medium (SFM) utvecklat för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter (t.ex. CD4+, CD8+, polyklonala eller antigenspecifika) som används i allogena cellterapier. Detta medium förbättrar centralminnesfenotypen och celltillväxten genom att förändra cellens ämnesomsättning. Resultatet är en större population av centrala minnesceller på kortare tid.
Fördelar
- Behåller centralminnes T-celler längre in i expansionen och är väl lämpad för längre arbetsflöden (>15 dagar)
- Erbjuder >90 % (genomsnittlig) T-cellvecksexpansion (från friska donatorer) jämfört med CTS OpTmizer medel
- Måttliga ökningar av centrala minnesceller i tidigt skede av expansionsprotokollet resulterar i större cellavkastning vid skörd
- Hjälper till att uppnå samma antal celler på kortare tid
- Idealiskt lämpad för produktion av allogena terapier
Funktioner
- Serum- och xeno-fritt
- Stöder högdensitetskulturer i statiska kulturer
- Ny film (Aegis) och påsdesign möjliggör kompatibilitet med slutna system
- Stöder T-cellsaktivering med hjälp av Dynabeads magnetiska pärlor, lösliga antikroppar och stimulerande antikroppspresenterande cellprotokoll
Ökad effektivitet och konsekvensprestanda
CTS OpTmizer Pro SFM, utan fenolröd, är serum- och xeno-fri och stödjer högdensitetskulturer i statiska kulturer. Den visar konsekvent prestanda vid stöd för T-cellsexpansion med bättre centralminnesfenotyp på kortare tid.
Förbättrad expansion
CTS OpTmizer Pro SFM, utan fenolröd, ökar antalet centrala minnesceller i ett tidigt skede av expansionsprocessen och bibehåller T-cellens funktionalitet.
Förbättrad design och kompatibilitet
Användning av Thermo Scientific Aegis5-14-film möjliggör kompatibilitet med slutna system. Denna film är en femlagers gjutfilm producerad i en cGMP-anläggning. Det yttre lagret är en polyesterelastomer som koextruderas med ett etylvinylalkohol (EVOH)-barriärlager och ett ultralågdensitetspolyetenproduktkontaktlager. Aegis5-14-film tillverkas utan animaliska komponenter.
Förenkla din övergång till klinisk forskning
(CTS) varumärket Gibco Cell Therapy Systems erbjuder ett brett utbud av produkter för användning i cellterapi, inklusive medier, reagenser, tillväxtfaktorer, enzymer, cellval/expansionsreagenser och enheter. CTS Produkterna levererar:
- Minskad börda i kvalificerande reagenser
- Lämpliga analys- och ursprungscertifikat tillgängliga
- Bekväm tillgång till vår Drug Master File (DMF)
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | T-celler |
| Klassificering | Xeno-fri |
| Produkttyp | Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Kvantitet | 1 L |
| Typ av kultur | Statisk kultur |