Läs mer
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ Pro SFM, ingen fenolröd
Produktkod. 30282802 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30282802 5 L
30284086 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30282802 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4966105
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Gibco™ CTS OpTmizer Pro SFM är ett nytt serumfritt medium (SFM) utvecklat för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter (t.ex. CD4+, CD8+, polyklonala eller antigenspecifika) som används i allogena cellterapier.
Gibco™ CTS OpTmizer Pro SFM är ett nytt serumfritt medium (SFM) utvecklat för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter (t.ex. CD4+, CD8+, polyklonala eller antigenspecifika) som används i allogena cellterapier. Detta medium förbättrar den centrala minnesfenotypen och celltillväxten genom att förändra cellens metabolism. Resultatet är en större population av centralminnesceller på kortare tid.
CTS OpTmizer Pro SFM består av CTS OpTmizer Pro Basal Medium och CTS OpTmizer Supplement, som blandas tillsammans innan användning.
CTS OpTmizer Pro SFM i 5 L och 10 L påsformat är kompatibel med sluten systembehandling för medieberedning och integration till standard cellterapiutrustning, inklusive CTS enheter (Xenon, Rotea, och DynaCellect).
Fördelarna med CTS OpTmizer Pro SFM inkluderar:
  • Tillskottskomponenten är nu i påsformat för att möjliggöra sluten blandning med basalt medium
  • Minskar antalet öppna steg i din process, vilket minskar risken för kontaminering
  • Enkel integration med cellterapiutrustning, inklusive CTS Xenon, Rotea, och DynaCellect
  • Behåller centralminnes T-celler längre in i expansionen och är väl lämpad för längre arbetsflöden (>15 dagar)
  • Erbjuder >90 % (genomsnittlig) T-cellvecksexpansion (från friska donatorer) jämfört med CTS OpTmizer medel
  • Måttliga ökningar av centrala minnesceller i tidigt skede av expansionsprotokollet resulterar i större cellavkastning vid skörd
  • Hjälper till att uppnå samma antal celler på kortare tid
  • Idealiskt lämpad för produktion av allogena terapier
Funktioner inkluderar:
  • Flexibla packstorlekar i Aegis5-14-film: basalt medium i 5 L och 10 L påsar
  • Svetsbara C-Flex och PVC-linjer
  • Stöder allogena T-cellsprocesser genom alla utvecklings- och tillverkningsstadier
  • Stöder T-cellsaktivering med hjälp av Dynabeads magnetiska pärlor, lösliga antikroppar och stimulerande antikroppspresenterande cellprotokoll
Ökad effektivitet och konsekvensprestanda
CTS OpTmizer Pro SFM, utan fenolröd, är serum- och xeno-fri och stödjer högdensitetskulturer i statiska kulturer. Den visar konsekvent prestanda vid stöd för T-cellsexpansion med bättre central minnesfenotyp på kortare tid.
Förbättrad expansion
CTS OpTmizer Pro SFM, utan fenolröd, ökar antalet centrala minnesceller i ett tidigt skede av expansionsprocessen och bibehåller T-cellens funktionalitet.
Förbättrad design och kompatibilitet
Tillskottskomponenten finns nu i en påse med en svetsbar PVC-linje, vilket möjliggör sluten systemblandning med CTS OpTmizer Pro basalmedium-påsen. Denna funktion, tillsammans med större basala mediumstorlekar på 5 L och 10 L, tillgodoser tillverkarnas behov av skalning, effektivitet och riskminimering av kontaminering.
Användning av Thermo Scientific™ Aegis5-14-film möjliggör kompatibilitet med slutna system. Denna film är en femlagers gjuten film producerad i en cGMP-anläggning. Det yttre lagret är en polyesterelastomer som koextruderats med ett barriärlager av etylvinylalkohol (EVOH) och ett ultralåg-densitet polyetenproduktkontaktlager. Aegis5-14-film tillverkas utan animaliska komponenter.
Förenkla din övergång till klinisk forskning
(CTS) varumärket Gibco™ Cell Therapy Systems erbjuder ett brett utbud av produkter för användning i cellterapi, inklusive medier, reagenser, tillväxtfaktorer, enzymer, cellval/expansionsreagenser och enheter.
CTS Produkterna levererar:
  • Minskad börda i kvalificerande reagenser
  • Lämpliga analys- och ursprungscertifikat tillgängliga
  • Bekväm tillgång till vår Drug Master File (DMF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler
Klassificering Xeno-fri
Form Vätska
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,2 μm sterilfiltrerad
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje OpTmizer™ Fördel
Kvantitet 5 L
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring • 1 x 5000 ml påse CTS OpTmizer Pro Basal Medium, förvara vid 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus
• 1 x 130 ml CTS OpTmizer expansionstillskott i 250 ml påse, förvara vid 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus
Kultur Miljö Påsar, bioreaktorer
Typ av kultur Statisk kultur