Beskrivning
Gibco™ CTS OpTmizer Pro SFM är ett nytt serumfritt medium (SFM) utvecklat för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter (t.ex. CD4+, CD8+, polyklonala eller antigenspecifika) som används i allogena cellterapier. Detta medium förbättrar den centrala minnesfenotypen och celltillväxten genom att förändra cellens metabolism. Resultatet är en större population av centralminnesceller på kortare tid.
CTS OpTmizer Pro SFM består av CTS OpTmizer Pro Basal Medium och CTS OpTmizer Supplement, som blandas tillsammans innan användning.
CTS OpTmizer Pro SFM i 5 L och 10 L påsformat är kompatibel med sluten systembehandling för medieberedning och integration till standard cellterapiutrustning, inklusive CTS enheter (Xenon, Rotea, och DynaCellect).
Gibco CTS OpTmizer Pro SFM är ett nytt serumfritt medium (SFM) utvecklat för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter (t.ex. CD4+, CD8+, polyklonala eller antigenspecifika) som används i allogena cellterapier. Detta medium förbättrar den centrala minnesfenotypen och celltillväxten genom att förändra cellens’ämnesomsättning. Resultatet är en större population av centrala minnesceller på kortare tid.
CTS OpTmizer Pro SFM består av CTS OpTmizer Pro Basal Medium och CTS OpTmizer Supplement, som blandas tillsammans innan användning.
CTS OpTmizer Pro SFM i 5 L och 10 L påsformat är kompatibel med sluten systembehandling för medieberedning och integration till standard cellterapiutrustning, inklusive CTS enheter (Xenon, Rotea, och DynaCellect).
Fördelarna med CTS OpTmizer Pro SFM inkluderar:
• Komplementkomponent nu i påsformat för att möjliggöra sluten blandning med basalt medium
Minskar antalet öppna steg i din process, vilket minskar kontaminationsrisker
• Enkel integration med cellterapiutrustning, inklusive CTS Xenon, Rotea, och
• DynaCellect bibehåller centralminnes T-celler vidare i expansion och är väl lämpad för längre arbetsflöden (>15 dagar) •
Erbjuder >90 % (genomsnittlig) T-cellvecksexpansion (från friska donatorer) jämfört med CTS • OpTmizer Medium
• Måttliga ökningar av centrala minnesceller i tidigt skede av expansionsprotokollet resulterar i större cellavkastning vid skörd
• Hjälper till att uppnå samma antal celler på kortare tid •
Idealiskt lämpat för produktion av allogena terapier Funktioner
inkluderar:
• Flexibla packstorlekar i Aegis5-14-film: basalt medium i 5 L och 10 L påsar
• Svetsbara C-Flex och PVC-linjer
• Stöder allogena T-cellsprocesser genom alla utvecklings- och tillverkningsstadier
• Stöder T-cellsaktivering med magnetiska Dynabeads kulor, lösliga antikroppar och stimulerande antikroppspresenterande cellprotokoll Ökad
effektivitet och konsistens
CTS OpTmizer Pro SFM, utan fenolröd, är serum- och xeno-fri och stödjer högdensitetskulturer i statiska kulturer. Den visar konsekvent prestanda vid stöd för T-cellsexpansion med bättre centralminnesfenotyp på kortare tid.
Enhanced expansion
CTS OpTmizer Pro SFM, utan fenolröd, ökar antalet centrala minnesceller i ett tidigt skede av expansionsprocessen och bibehåller T-cellens funktionalitet.
Förbättrad design och kompatibilitet
Tillskottskomponenten finns nu i en påse med en svetsbar PVC-ledning, vilket möjliggör sluten systemblandning med CTS OpTmizer Pro basalmedium-påsen. Denna funktion, tillsammans med större basala mellanstorlekar på 5 L och 10 L, tillgodoser tillverkarnas’ behov av skalning, effektivitet och riskminimering av kontaminering.
Användning av Thermo Scientific Aegis5-14-film möjliggör kompatibilitet med slutna system. Denna film är en femlagers gjutfilm producerad i en cGMP-anläggning. Det yttre lagret är en polyesterelastomer som koextruderas med ett etylvinylalkohol (EVOH)-barriärlager och ett ultralågdensitetspolyetenproduktkontaktlager. Aegis5-14-film tillverkas utan animaliska komponenter.
Förenkla din övergång till klinisk forskning
()-varumärket Gibco Cell Therapy Systems CTS erbjuder ett brett utbud av produkter för användning i cellterapi, inklusive medier, reagenser, tillväxtfaktorer, enzymer, cellval/expansionsreagenser och enheter. CTS Produkterna levererar:
• Minskad börda av kvalificerande reagenser
• Lämpliga analys- och ursprungscertifikat tillgängliga
• Bekväm tillgång till vår läkemedelsmasterfil (DMF)
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Xeno-fri |
| Form | Vätska |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,2 μm sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Produktlinje | OpTmizer™ Fördel |
| Kvantitet | 10 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |