Läs mer
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, påseformat
Produktkod. 11692099 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 påse
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11692099 1 påse Varje
1 options
Produktkod. 11692099 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1048503
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, påseformat
Gibco™ OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM har utvecklats för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter. OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion medium är ett komplett serumfritt och xenofritt 1X medium bestående av OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 L påse) och OpTmizer™ T-Cell Expansion Supplement (26 mL), som blandas ihop före användning.
  • Upprätthåller liknande fenotyp och funktion som T-celler odlade i konventionellt serumkompletterat medium
  • Konsekvent prestanda för att stödja T-cellsexpansion
  • Stöder högdensitetskulturer i statiska och WAVE Bioreactor™ kulturer
  • Var redo för klinisk forskning med denna cGmP-tillverkade formel och
    stöddokumentation mångsidiga T-cellskulturmedia
    OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM är designad för att ge resultat som motsvarar konventionella serumkompletterade media. Om så önskas kan dock 2 % värmeinaktiverat humant serum (kat. nr. 34005-100) tillsättas till mediet för att förbättra livsduglighet och expansion. Användningen av serum, och den mängd som krävs, bör bestämmas empiriskt beroende på den specifika T-cellodlingsapplikationen.
    Redo för T-cellsexpansion
    OpTmizer™ CTS™ T-cellsexpansion SFM är designad för expansion av mänskliga T-celler som tillåter CD3+-densiteter på >3x10 6 celler/mL under statiska förhållanden och >2x10 7 celler/ml in WAVE väskor. Resultaten kan variera beroende på T-cellsundergruppen (t.ex. Ag-specifika celler). Villkoren för specifika T-cellsodlingstillämpningar bör bestämmas empiriskt.
    Stabilitet för komplett media
    Komplett OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM (basal, tillskott och L-glutamin) är stabil i 4 veckor vid förvaring i mörker –vid °2 8 C.
    Förenkla din övergång till klinisk forskning
    ( ) varumärke Gibco™ Cell Therapy Systems CTS™ erbjuder ett brett utbud av produkter för användning i cellterapiapplikationer, inklusive media, reagenser, tillväxtfaktorer, enzymer, cellurvals-/expansionsreagenser och enheter. Gibco™ CTS™ produkter levererar:
  • Minskad börda i kvalificerade reagenser
  • Lämpliga intyg om analyser och ursprung ingår
  • Bekväm åtkomst till vår Drug Master File (DMF)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Celltyp T-celler
    Klassificering Kemiskt definierad, Serumfritt, Xeno-fri
    Form Vätska
    Produkttyp Cellexpansionsserumfritt medium (SFM)
    Serumnivå Serumfritt
    Sterilitet Sterila
    Med tillsatser HEPES, Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Utan tillsatser Inget glutamin
    Kvantitet 1 påse
    Endotoxinnivå Mycket låg
    Antibiotika ingår Utan antibiotika
    Oorganiska salter Kalcium, magnesium
    Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
    Innehåll och lagring OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 x L mediapåse): Förvara vid 2 8 –°C. Skydda från ljus.
    OpTmizer™ T-Cell Expansion Supplement (1 x 26 mL): Förvaras mörkt vid 2 8 –°C.
    Kultur Miljö CO2
    Typ av kultur Suspensionscellodling