Läs mer
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, flaskformat
Produktkod. 10781764 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10781764 1000 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10781764 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1048501
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, flaskformat
GIBCO OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM har utvecklats för tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter. OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion medium är ett komplett serumfritt, xenofritt 1X medium bestående av OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 L flaska) och OpTmizer™ T-Cell Expansion Supplement (26 mL), som blandas ihop före användning.
  • Upprätthåller liknande fenotyp och funktion (t.ex. cytokinutsöndringsprofil) hos polyklonalt aktiverade och odlade T-celler som observerats för konventionellt serumkompletterat medium
  • Konsekvent prestanda för att stödja T-cellsexpansion
  • Stöder T-cellskultur med hög densitet (t.ex.>3x106 CD3+ T-celler/ml) i statisk kultur med
    OpTmizer™ T-Cell Expansion SFM, vi erbjuder både grundläggande och kliniska forskningsgemenskaper ett nytt verktyg för att förbättra deras framgång med att växa mänskliga T-celler. Den är speciellt framtagen för att möjliggöra överlägsen celltillväxt& lönsamhet, mindre variation och mer konsekventa resultat och enklare övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
    Arbetsflödesfördelar:
  • Minimera behovet av att hantera inköp, lagring, kvalificering av serum och därmed minska variationer och kostnader
  • Snabbare T-cellsexpansion, vilket minskar cykeltiden och förbättrar produktiviteten
  • Komplett serumfritt, xenofritt medium som möjliggör en sömlös övergång från forskning till kliniska tillämpningar och minimerar regulatorisk arbetsbelastning
    ''Detta reagens är klassificerat som en medicinteknisk produkt i flera länder. Om den inte är reglerad som en medicinteknisk produkt i en viss region, bör den endast användas för laboratorieanvändning.''
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Celltyp T-celler
    Klassificering Serumfritt, Xeno-fri
    Form Vätska
    Produkttyp Cellexpansionsserumfritt medium (SFM)
    Serumnivå Serumfritt
    Sterilitet Sterila
    Med tillsatser HEPES, Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Utan tillsatser Inget glutamin
    Produktlinje CTS, OpTmizer
    Kvantitet 1000 ml
    Endotoxinnivå Mycket låg
    Antibiotika ingår Utan antibiotika
    Oorganiska salter Kalcium, magnesium
    Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
    Innehåll och lagring OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 x 1000 ml flaska): Förvaras vid 2 –8 °C. Skydda från ljus.
    OpTmizer™ T-Cell Expansion Supplement (1 x 26 mL): Förvaras mörkt vid 2 8 –°C.
    Kultur Miljö CO2
    Typ av kultur Suspensionscellodling