Beskrivning
Gibco™ CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM supports the growth and expansion of human T lymphocytes. It is a complete serum-free, xeno-free medium consisting of CTS OpTmizer T-Cell Expansion Basal Medium and CTS OpTmizer T-Cell Expansion Supplement, which are mixed together prior to use.
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM in 5 L and 10 L bag format is compatible with closed-system processing for media preparation. 5 L and 10 L volumes support scaling of cell therapy manufacturing workflows. The updated bag format allows for easier integration with standard cell therapy equipment, including CTS devices (Xenon, Rotea, and DynaCellect).
Gibco CTS OpTmizer T-cell expansion SFM stödjer tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter. Det är ett komplett serumfritt, xenofritt medium bestående av CTS OpTmizer T-Cell Expansion Basalmedium och CTS OpTmizer T-Cell Expansion Supplement, vilka blandas tillsammans innan användning.
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM i 5 L och 10 L påsformat är kompatibelt med sluten systembearbetning för medieförberedelse. 5 L och 10 L volymer stödjer skalning av tillverkningsarbetsflöden för cellterapi. Det uppdaterade påsformatet möjliggör enklare integration med standardutrustning för cellterapi, inklusive CTS enheter (Xenon, Rotea, och DynaCellect).
Funktioner i CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM inkluderar:
• Båda kitkomponenterna (medium och tillskott) i Aegis5-14 filmpåsar
• Svetsbara C-Flex och PVC-linjer
• Stöder högdensitets T-cellskultur (>4 x 106 CD3+ T-celler/ml)
• Stöder T-cellsaktivering med magnetiska Dynabeads pärlor, lösliga antikroppar och stimulerande antikroppspresenterande cellprotokoll Liknande
• fenotyp, funktion (t.ex. cytokinsekretionsprofil) och livskraft för T-celler odlade med konventionellt humant serum AB –Kompletterat medium
• Stöder en T-cellsfenotyp liknande det humana serumsupplementerade –medium •
Visar förbättrad effektivitet och persistens av CART-19-celler när det odlas i medium kompletterat med CTS Immune Cell Serum Replacement (ICSR)
Fördelar inkluderar:
• Förbered komplett medium i ett slutet system med svetsbara linjer
• Minskar öppna steg och kontamineringsrisker
• Enkel integration med CTS automatiserad instrumentering
Demonstrerad funktionell prestanda
Celler odlade i CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM med eller utan mänskligt serum visar goda cytokinproduktionsprofiler i polyklonalt aktiverade T-celler. CTS OpTmizer T-cell expansion SFM bibehåller den önskade CD62L+ centralminnes-T-cellfenotypen.
GMP tillverkad
Den primära tillverkningsplatsen för CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM är FDA-registrerad och har ett ISO13485 –certifierat kvalitetsledningssystem. Metoderna och kontrollerna som används för tillverkningen är i enlighet med gällande Good Manufacturing Practices för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820, i förordningen.
Mångsidighet
CTS OpTmizer T-cellsexpansion SFM har antagits i stor utsträckning i klinisk T-cellsforskning, inklusive odling av CAR T-celler. Det fungerar med flera kulturformat: kulturflaskor, odlingspåsar och automatiserade och skalbara bioreaktorer. CTS OpTmizer T-cell Expansion SFM utformades för att stödja expansion av odlade mänskliga T-celler utan ytterligare serumtillskott. Ökad prestanda observeras generellt vid tillägg av CTS Immune Cell Serum Replacement.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | T-celler |
| Klassificering | Xeno-fri |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,2 μm sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Produktlinje | OpTmizer |
| Visa mer |