Läs mer
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T-Cell Expansion SFM, ingen fenolröd, flaskformat
Produktkod. 15949695 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15949695 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 15949695 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3705001
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco CTS OpTmizer T-cellsexpansion SFM stöder tillväxt och expansion av humana T-lymfocyter.
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM finns med och utan fenolröd. Denna version av CTS OpTmizer SFM saknar fenolrött, och finns i både flask- och påsformat.
Funktioner av CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM inkluderar:
• Stöder T-cellskultur med hög densitet (> 4 x 10 6 CD3+ T-celler/ml)
• Stöder T-cellsaktivering med hjälp av Dynabeads magnetiska pärlor, lösliga antikroppar och stimulerande antikroppspresenterande cellprotokoll
• Liknande fenotyp, funktion (t.ex. cytokinutsöndringsprofil) och livsduglighet för T-celler odlade med konventionella människor AB serumtillsatt medium
• Stöder en T-cellsfenotyp som liknar humant serumsupplerat medium
• Visar ökad effektivitet och uthållighet av CART-19-celler när de odlas i medium kompletterat med CTS Serumersättning av immunceller (ICSR)
Demonstrerad funktionell prestanda
Celler som växt in CTS OpTmizer T-cellsexpansion SFM med eller utan humant serum visar goda cytokinproduktionsprofiler i polyklonalt aktiverade T-celler. CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM upprätthåller den önskade CD62L+ centralminnets T-cellsfenotyp.
GMP tillverkad
Den primära tillverkningsplatsen för CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM är FDA-registrerat och har ett ISO13485-certifierat kvalitetsledningssystem. Metoderna och kontrollerna som används för tillverkningen är i överensstämmelse med gällande Good Manufacturing Practices för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820, av förordningen. Alternativa tillverkningsplatser finns tillgängliga, vilket ger riskreducering genom att bidra till att säkerställa leveranssäkerhet.
Mångsidighet
CTS OpTmizer T-cellsexpansion SFM har använts allmänt i kliniska T-cellsforskningstillämpningar inklusive odling av CAR T-celler. Den fungerar med flera odlingsformat, inklusive odlingsflaskor, odlingspåsar och gungande bioreaktorsystem. CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM designades för att stödja expansion av odlade humana T-celler utan ytterligare serumtillskott. Ökad prestanda observeras i allmänhet när de kompletteras med CTS Serumersättning av immunceller.
Vad du får
CTS OpTmizer T-Cell Expansion SFM innehåller två komponenter: 1 liter av CTS OpTmizer T-Cell Expansion Basal Medium och 26 ml av CTS OpTmizer T-Cell Expansion Auxiliary Concentrated Medium, som blandas ihop för att skapa hela mediet. Fullständig spårbarhetsdokumentation såsom ursprungsintyg och analyscertifikat finns tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler
Produkttyp VP Serumfritt medium (SFM)
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje OpTmizer
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring •1 x 1000 ml flaska CTS OpTmizer Expansion Basal Medium, förvara vid °2 C till °8 C, skydda mot ljus
• 1 x 26 ml CTS OpTmizer Expansionstillägg, förvara i mörker (vid 2 C °till 8 °C.)