Läs mer
Gibco™ CTS™ PSC Cryomedium
Produktkod. 16326592
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
16326592 50 ml
1 options
Produktkod. 16326592 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4238801
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CTS PSC Cryomedium är en cGMP-tillverkad, färdig att använda, xeno-fri lösning för kryokonservering av pluripotenta stamceller (PSCs) vid tidig passage.
CTS PSC Cryomedium är en cGMP-tillverkad, färdig att använda, xenofri lösning för kryopreservering av tidiga passage pluripotenta stamceller (PSC). Det hjälper till att minimera förlust av celllivskraft och maximera återhämtningen efter upptining. För kryokonservering och återhämtning av PSC, använd CTS PSC Cryopreservation Kit, som inkluderar CTS PSC Cryomedium och CTS RevitaCell Supplement.
CTS PSC Cryomedium:
  • Ger effektiv återhämtning och högre livskraft än traditionella metoder för PSC-kryopreservering
  • Underlättar regulatoriska inlämningar genom cGMP-tillverkning och tillgång till dokumentation
  • Förenklar övergången från laboratorielaboratorium till klinik genom direkt ersättning av RUO PSC Cryopreservation Medium
Effektiv återvinning
CTS PSC Cryomedium uppnår rutinmässigt högre livskraft än traditionella metoder för kryokonservering och är kompatibel med klump- och enkelcelliga PSC:er odlade i olika mediesystem. Den tillhandahålls som en färdig, komplett lösning innehållande 10 % DMSO för effektiv celltillsats. Separata tillsatser av förstärkande reagenser krävs inte, vilket hjälper till att spara värdefull förberedelsetid.
Underlättar regulatoriska inlämningar
CTS PSC Cryomedium tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Vår FDA-registrerade tillverkningsanläggning är ISO certifierad med 13485. Full dokumentation, spårbarhet och smidig åtkomst till vår Drug Master File (DMF) finns tillgänglig för CTS PSC Cryomedium.
Förenklar övergången från laboratoriearbete till klinik
Med sin omfattande säkerhetstestning, inklusive adventitious agents, CTS möjliggör PSC Cryomedium en smidig övergång från RUO PSC Cryopreservation Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Embryonala stamceller (ESCs), inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs)
Klassificering Xeno-fri
Form Vätska
Produkttyp Kryokonserveringsmedium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser DMSO (10 %)
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 50 ml
Frakt skick Torr is
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Butik på– 5 till– 20°C och skydda mot ljus.
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.