Beskrivning
The CTS PSC Cryopreservation Kit is cGMP manufactured and used for the cryopreservation and recovery of pluripotent stem cells (PSCs). The kit consists of CTS PSC Cryomedium, a xeno-free solution for the cryopreservation of early passage PSCs, and CTS RevitaCell Supplement (100X), a chemically defined recovery supplement for use in the post-thaw culture medium. In combination, these reagents help minimize loss of cell viability, maximize post-thaw recovery, and minimize unwanted differentiation of pluripotent stem cells.
De CTS PSC Cryopreservation Kit är cGMP-tillverkat och används för kryokonservering och återvinning av pluripotenta stamceller (PSC). Satsen består av CTS PSC Cryomedium, en xeno-fri lösning för kryokonservering av tidig passage PSC, och CTS RevitaCell Supplement (100X), ett kemiskt definierat återvinningstillskott för användning i odlingsmediet efter upptining. I kombination hjälper dessa reagenser till att minimera förlusten av cellviabilitet, maximera återhämtningen efter upptining och minimera oönskad differentiering av pluripotenta stamceller.
De CTS PSC Cryopreservation Kit:
• Ger effektiv återhämtning och högre livskraft än traditionella metoder för PSC-kryokonservering
• Underlättar regulatoriska ansökningar genom cGMP-tillverkning och tillgången på dokumentation
• Förenklar övergången från bänk till klinik genom direkt ersättning av RUO PSC Cryopreservation Kit
Effektiv återhämtning
CTS PSC Cryopreservation Kit uppnår högre livskraft än traditionella metoder för kryokonservering. Det är kompatibelt med klumpar och encellspasserade PSC:er odlade i en mängd olika mediasystem. CTS PSC Cryomedium tillhandahålls som en färdig att använda, komplett lösning innehållande 10 % DMSO för effektiv celltillsats. Separata tillsatser av förbättrande reagenser behövs inte, vilket hjälper till att spara värdefull förberedelsetid.
Underlättar myndighetsansökningar
CTS PSC Cryopreservation Kit tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som överensstämmer med cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820. Vår FDA-registrerade tillverkningsplats är ISO 13485-certifierad. Full dokumentationsspårbarhet och bekväm åtkomst till vår Drug Master File (DMF) är tillgänglig för CTS PSC Cryopreservation Kit.
Förenklar övergången från bänk till klinik
CTS PSC Cryopreservation Kit ger samma effektiva återhämtning, konsistens och minskade variation som RUO PSC Cryopreservation Kit. Med dess extra säkerhetstestning, inklusive oavsiktliga medel, CTS PSC Cryopreservation Kit möjliggör en smidig övergång från RUO PSC Cryopreservation Kit.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Embryonala stamceller (ESCs), inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) |
| Klassificering | Xeno-fri |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Kryokonserveringsmedium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | DMSO (10 %) |
| För användning med (applikation) | Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning |
| Tillverkningskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820 |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | CTS PSC Cryomedium: Torris CTS RevitaCell: Torris |
| Visa mer |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.