Läs mer
Applied Biosystems™ PureQuant™ CD8+ T-cellsanalys
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Analyser är TaqMan qPCR-baserad och mät genomisk DNA-metylering på specifika platser som fungerar som en unik identifierare. Analyserna inkluderar standarder och kontroller och varje platta med 96 brunnar kan rymma upp till sju testprover. Resultaten tillhandahålls som en procentandel av målcellstypen av totala indataceller med hjälp av ett kostnadsfritt analysverktyg.
De PureQuant™ CD8+ T-Cell Assay använder CD8B-genen som en epigenetisk markör för CD8+ T-celler; analysen är inriktad på regulatoriska element inom dess tredje intron
Förmånerna inkluderar:
- Beprövad prestanda - kärnteknologi har använts för identifiering och kvantifiering av immuncellstyper i över ett decennium
- Lätt standardiserad ―qPCR-metod möjliggör konsekventa resultat för flera användare, instrument och platser
- Underlättar myndighetsansökningar – regulatorisk supportfil tillhandahålls på begäran; fastställda prestandaspecifikationer enligt ICHQ2(R1) riktlinjer
- Schemaläggningsflexibilitet -analys kan utföras med färska eller frysta celler/gDNA
Analyserna inkluderar alla reagenser, standarder och kontroller som krävs för att köra analysen. Specifika komponenter inkluderar:
- Kalibrator: Plasmidbaserad kalibrator hyser de genomiska målregionerna i ekvimolära förhållanden och inkluderar GAPDH. Utsatt för bisulfitomvandling följt av kopieantalsuppskattning via qPCR-standardkurva. Tillåter uppskattning av analysspecifik bisulfiteffektivitetsfaktor: förhållandet mellan TpG/GAPDH-kopietal uppmätt från samma plasmid.
- Referens: kontrollerar analysprestanda. Består av genomiskt DNA extraherat från mänskligt blod från poolade friska givare. Referensvärdena representerar det förväntade intervallet för målcelltypen. Till exempel är CD8+-celler i allmänhet rikligare än Treg- eller Th17-celler.
- Standarder: bestäm det okända kopians nummer. Består av sex spädningar som spänner över 4-log linjärt dynamiskt område (30-31250 kopior). Absoluta kopietal kan på ett tillförlitligt sätt bestämmas med hjälp av lutningen och skärningen av respektive standardkurvor.
Denna produkt tillverkas på en plats med ett ISO9001-certifierat kvalitetsledningssystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring |
|
| Detektionsmetod | Primer-Probe Detektion |
| För användning med (applikation) | Celler, DNA |
| Kvantitet | 28 reaktioner |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.