Läs mer
Gibco™ CTS™ RevitaCell™ Tillägg (100X)
Produktkod. 16381984
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
16381984 5 ml
1 options
Produktkod. 16381984 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4238401
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CTS RevitaCell Supplement (100X) är ett cGMP-tillverkat, djurfritt urvalfritt och kemiskt definierat tillskott som används med pluripotenta stamceller (PSC) för att förbättra cellernas livskraft.
CTS RevitaCell Supplement (100X) är ett cGMP-tillverkat, djurfritt urvalfritt och kemiskt definierat tillskott som används med pluripotenta stamceller (PSC) för att förbättra cellernas livskraft. Den kan användas antingen som en återhämtningslösning efter upptining för att förbättra cellens livskraft eller i kombination med CTS Essential 8 Medium för att förbättra applikationer för enkelcellspassaging. CTS RevitaCell Tillskottet innehåller en ROCK-hämmare med högre specificitet och minskar bördan av kvalificerande reagenser vid övergång från forskningsbänken till klinik.
CTS RevitaCell Tillägg:
  • Förbättrar cellöverlevnad
  • Erbjuder konsekvens
  • Förenklar övergången från laboratoriearbete till klinik genom direkt ersättning av RUO-tillägget RevitaCell
Förbättrar cellöverlevnad
Liksom RUO-tillskottet RevitaCell CTS RevitaCell maximerar tillskottet cellens livskraft efter encellspassage och ger hög celllivskraft och tillväxt av pluripotenta stamceller efter upptinu. Både RUO och CTS RevitaCell kosttillskott innehåller en ROCK-hämmare som har högre specificitet än traditionella inhibitorer, kombinerat med molekyler som innehåller antioxidativa och fria radikaler som skrotar och minimerar stressens påverkan på cellerna.
Erbjuder konsekvens
CTS RevitaCell Tillskottet är formulerat med material utan animaliskt ursprung och kemikalier.
Förenklar övergången från laboratoriearbete till klinik
CTS RevitaCell Tillskottet tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Vår FDA-registrerade tillverkningsanläggning är ISO certifierad med 13485. Full dokumentation, spårbarhet och bekväm åtkomst till vår Drug Master File (DMF) finns tillgängligt som CTS RevitaCell tillägg. Med ytterligare säkerhetstester, inklusive oväntade medel, CTS RevitaCell möjliggör Supplement en smidig övergång från RUO-tillskott RevitaCell .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid -5 till -20°C och skyddas mot ljus.
Celltyp Pluripotenta stamceller (PSC)
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad
Koncentration 100X
Form Vätska
Produkttyp Tillägg
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 5 ml
Anmärkningar Tillförs i en koncentration av 0,9 mg/mL
Frakt skick Torr is
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.