Läs mer
Gibco™ CTS™ Synth-a-Freeze™ Medium
Produktkod. 12053479 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12053479 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 12053479 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1371301
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CTS (Cell Therapy Systems ) Synth-a-Freeze medium är ett kemiskt definierat, proteinfritt flytande kryokonserveringsmedium avsett för frysning och lagring av en mängd olika däggdjurscelltyper inklusive stamceller.
CTS™ (Cell Therapy Systems) Synth-a-Freeze™ medium är ett kemiskt definierat, proteinfritt flytande kryokonserveringsmedium avsett för att frysa och lagra olika däggdjurscelltyper, inklusive stamceller. Synth-a-Freeze™ CTS™ Mediet är optimalt formulerat utan antibiotika, antimykotika, hormoner, tillväxtfaktorer, serum eller protein och buffrat med HEPES och natriumbikarbonat.
  • Användning för kryopreservering av olika primära och stamceller
  • Spara tid och ansträngning med 4 graders stabil lagring av tinade medier och kompatibilitet med olika frysprotokoll
  • Var redo för klinisk forskning med denna cGmP-tillverkade, kemiskt definierade proteinfria formel
Kryopreservera en mängd olika celltyper
Cell Therapy Systems Synth-a-Freeze™ CTS™ mediet fungerar jämförbart med vårt standard, seruminnehållande kryobevaringsmedium för att kryopreservera olika celltyper, inklusive mänskliga embryonala stamceller, neurala stamceller (Ref 1), mesenkymala stamceller och keratinocyter (Ref 2). Vi rekommenderar inte användning Synth-a-Freeze™ av medier för kryokonservering av humana epidermala melanocyter.
Enkel integration i ditt nuvarande frysprotokoll
Synth-a-Freeze™ CTS™ Media kan användas med vilken standard frysningsprotokoll som helst. Tillsätt bara tinat Cell Therapy Systems Synth-a-Freeze™ CTS™ medium till avkopplade och pillerade celler, aliquot och frys. För optimala resultat rekommenderas användning av en fryst med kontrollerad hastighet.
Förenkla din övergång till klinisk forskning
(CTS™) varumärket Gibco™ Cell Therapy Systems erbjuder ett brett utbud av produkter för användning i cellterapi, inklusive medier, reagenser, tillväxtfaktorer, enzymer, cellval/expansionsreagenser och enheter. Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) produkter levererar:
  • Minskad börda i kvalificerande reagenser
  • Inkluderade lämpliga analys- och ursprungscertifikat
  • Bekväm tillgång till vår Drug Master File (DMF)
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter.
VARNING: Avsedd för direkt administrering till människor eller djur
Referenser:
  1. S. Shin och M. Vemuri. Odling och differentiering av mänskliga neurala stamceller. L.C. Doering (red.). Protokoll för neural cellkultur. Springerprotokollhandböcker.
  2. S. Lemaire, K. Kosowska-Shick, P. Appelbaum, G. Verween, P. tulkens och F. Van Bambeke. Cellulär farmakodynamik för den nya Biaryloxazolidinon Radezolid: Studier med infekterade fagocytiska och icke-fagocytiska celler, med Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes och Legionella pneumophila. Antimikroba medel Chemother 54(6) 2010: 2549-2559.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Olika (inklusive typer av mänskliga embryonala stamceller, neurala stamceller, mesenkymala stamceller och keratinocyter)
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp Kryokonserveringsmedium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser DMSO (10 %)
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 50 ml
Frakt skick Torr is
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.