Läs mer
Gibco™ CTS™ TrypLE™ Välj Enzym
Produktkod. 17256533 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Produktkod. Kvantitet
17256533 1 l
1 options
Produktkod. 17256533 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4738001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gibco CTS TrypLE Select är ett rekombinant enzym som kan dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller.
Gibco CTS TrypLE Select är ett rekombinant enzym som kan dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller. CTS TrypLE Select Enzyme härrör från mikrobiell jäsning och tillhandahåller ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) alternativ till svintrypsin.
Gibco CTS produkterna är designade för användning vid tillverkning av cell- eller genprodukter, vilket stödjer din övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
Jämfört med andra dissociationsreagenser, CTS TrypLE Välj enzym är:
Fri från animaliskt ursprung (AOF)— fria från animaliska komponenter och formulerade på dedikerad utrustning utan animaliskt ursprung. CTS TrypLE Select Enzyme minskar risken för viral eller prionkontamination i din kliniska tillverkning.
Mild mot celler —CTS TrypLE Select Enzymes exceptionella renhet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym. Detta minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt.
Rumstemperaturstabil Produkten —förblir stabil vid rumstemperatur eller 2 8 –C, °vilket gör förvaring och hantering enkel och bekväm.
Lätt att använda —CTS TrypLE Välj substitut direkt i befintliga protokoll, utan inaktivering krävs för att undvika behovet av trypsinhämmare, såsom FBS.
Produkten tillhandahålls som en 1X stamlösning, formulerad i DPBS med 1 mM EDTA.
Slutna system kompatibla
Den 1-liters storleken på CTS TrypLE Select Enzyme tillhandahålls i bioprocessbehållareformat med kammaren konstruerad av Aegis 5-14 film. Steril, svetsbar C-Flex slangar med luerlås för honor ger mångsidiga anslutningsalternativ för att integreras i en tillverkningsprocess för slutet system.
CTS kvalitet
Gibco CTS produktlinje gör att du kan minska din börda med kvalificerande reagens under din övergång från forskningsapplikationer till kliniska applikationer.
Produkterna tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som överensstämmer med cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820. Våra FDA-registrerade tillverkningsanläggningar är ISO 13485- och ISO 9001 –certifierad. Gibco CTS produkter följer USP ''hjälpmaterial för cell-, gen- och vävnadstekniska produkter'' inom de ansvarsområden som gäller för en leverantör.
Gibco CTS produkterna är av hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungsintyg och enkel tillgång till vår läkemedelsmasterfil (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 15 –30 °C.
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Utan fenolrött
Formatera BioProcess Container
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 1 l