Läs mer
Gibco™ CTS™ TrypLE™ Välj Enzym
Produktkod. 12093745 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12093745 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 12093745 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1285901
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
TrypLE™ Välja CTS™ , ett icke-djuralt alternativ för trypsin från svin, är ett rekombinant enzym som härrör från mikrobiell fermentering.
TrypLE™ Select CTS™, a non-animal alternative for porcine Trypsin, is a recombinant enzyme derived from microbial fermentation. The Gibco™ CTS™ product line enables you to reduce your burden in qualifying reagents during your transition from research applications to clinical applications.
TrypLE™ Välja CTS™ , ett icke-djuralt alternativ för trypsin från svin, är ett rekombinant enzym som härrör från mikrobiell fermentering. De GIBCO™ CTS™ produktlinje gör att du kan minska din börda med kvalificerande reagens under din övergång från forskningsapplikationer till kliniska applikationer.
• GIBCO™ TrypLE™ Välja™ CTS™ gör det möjligt för dig att minska din börda med kvalificerande reagens under din övergång från forskning till kliniska tillämpningar.
• Icke-animaliskt eller mänskligt ursprung
• Minskad risk för virus- eller prionkontamination
• Borttagningskinetik och återhämtningsviabilitet jämförbar med trypsin hos svin
• Demonstration av aktivitet på flera cellinjer, inklusive starkt fästa linjer
• Stabil i rumstemperatur (15° till 30 C) °i upp till 24 månader.
• Tillverkad med dedikerad, autoklaverad eller engångsutrustning.
TrypLE™ Välja CTS™ , ett icke-djuralt alternativ för trypsin från svin, är ett rekombinant enzym som härrör från mikrobiell fermentering. Detta material används för dissociering av fästberoende cellinjer från plastvaror. TrypLE Select har visat förmågan att dissociera celler odlade både i serumfria och serumkompletterade system. Produkten tillhandahålls som en 1X stamlösning, formulerad i DPBS med 1 mM EDTA. Koncentrationen av rProtease är äganderätt till
Invitrogen Corp.
GIBCO™ CTS™ produkter är av hög kvalitet och levereras med harmoniserad dokumentation såsom analyscertifikat, ursprungscertifikat och tillgång till auktoriseringsbrev för våra Drug Master-filer, allt efter vad som är lämpligt. De GIBCO™ CTS™ produktlinje gör att du kan minska din börda med kvalificerande reagens under din övergång från forskningsapplikationer till kliniska applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Utan fenolrött
Formatera Flaska/flaskor
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.