Läs mer
Gibco™ CTS™ Versene™ Lösning
Produktkod. 16282562
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
16282562 100 ml
1 options
Produktkod. 16282562 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4239101
 Begränsad artikel
I lager
CTS Versene Solution är en cGMP-tillverkad EDTA-lösning för användning som en mild icke-enzymatisk celldissociationsreagens.
CTS Versene Solution är en cGMP-tillverkad EDTA-lösning för användning som en mild icke-enzymatisk celldissociationsreagens. Den är formulerad som 0,2 g EDTA(Na4) per liter fosfat buffrad saltlösning (PBS) (0,48 mM). Det minskar bördan av kvalificerade reagenser vid övergång från forskningsbänken till kliniken.
Behålla livskraft över flera passager
PSC:er som passerats med denna cGMP-tillverkade EDTA-dissociationsreagens behåller livskraft.
Designad med transition i åtanke
CTS Versene Lösningen har samma formulering som RUO-lösningen Versene men med ytterligare karaktärisering och kvalitetskontrolltestning. CTS Versene Lösningen tillverkas på en plats som använder metoder och kontroller som följer cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR Part 820. Vår FDA-registrerade tillverkningsanläggning är ISO certifierad med 13485. Full dokumentationsspårbarhet finns tillgänglig för CTS Versene Solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8°C och skyddas mot ljus
Celltyp Pluripotenta stamceller (PSC)
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Cell- och genterapiforskning, utveckling och tillverkning
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerad, 21 CFR 820
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Visa mer Visa mindre
För forskningsanvändning eller tillverkning av cell-, gen- eller vävnadsbaserade produkter. VARNING: Ej avsedd för direkt administrering till människor eller djur.